Przejdź do
F10-89-4 Mouse x Mouse Hybridoma, ECACC 89062101
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., no DNA, Reactivity: Anti-CD45 determinant 1, human, 89062101
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32160703
Biological source:
Mouse x Mouse Hybridoma
Isotype:
IgG2a
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Myeloma:
NS1/1
Reactivity:
Anti-CD45 determinant 1, human
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
F10-89-4, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., no DNA, Reactivity: Anti-CD45 determinant 1, human, 89062101
biological source
Mouse x Mouse Hybridoma
packaging
pkg of vial of cells 89062101-1VL, tube of 5 μg 89062101-DNA-5UG
manufacturer/tradename
ECACC
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Myeloma
NS1/1
Reactivity
Anti-CD45 determinant 1, human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
isotype
IgG2a
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Immunogen
Ludzkie limfocyty T
Biochem/physiol Actions
Mysz NS1/1 x śledziona myszy BALB/c
Przeciwciało rozpoznaje wspólny antygen leukocytów ludzkich, który znajduje się na komórkach śledziony, węzłów chłonnych, 83% komórek szpiku kostnego i granulocytów. Antygen rozpoznawany przez F10-89-4 jest glikoproteiną o masie cząsteczkowej od 190 kDa do 215 kDa.
Preparation Note
Utrzymywać hodowlę w zakresie 2-5x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Komórki te wymagają mysich komórek zasilających makrofagi po reanimacji
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). Genomic DNA is not available for this cell line. Use of this product by commercial organizations may require a license agreement. Commercial organizations will be contacted by cellscreening@merckgroup.com to provide further information after the order request is submitted. Any other use of this cell line is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding any other authorized use of this cell line may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_89062108CB_95072101CB_84112011
vibrant-m
F10-89-4
vibrant-m
F3-87-8-1
vibrant-m
AFRC IAH-CC1
vibrant-m
OX-18
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., no DNA, Reactivity: Anti-CD45 determinant 1, human, 89062101
description
no DNA, Reactivity: Anti-CNS specific membrane glycoprotein, human, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 89062108
description
Reactivity: Anti-CD45, bovine, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 95072101, no DNA
description
84112011, Reactivity: Anti-MHC class I, rat, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
Myeloma
NS1/1
Myeloma
NS1/1
Myeloma
NS1
Myeloma
NS1
packaging
pkg of vial of cells 89062101-1VL, tube of 5 μg 89062101-DNA-5UG
packaging
tube of 5 μg 89062108-DNA-5UG, pkg of vial of cells 89062108-1VL
packaging
pkg of vial of cells 95072101-1VL, tube of 5 μg 95072101-DNA-5UG
packaging
pkg of vial of cells 84112011-1VL, tube of 5 μg 84112011-DNA-5UG
Reactivity
Anti-CD45 determinant 1, human
Reactivity
Anti-CNS specific membrane glycoprotein, human
Reactivity
Anti-CD45, bovine
Reactivity
Anti-MHC class I, rat
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
isotype
IgG2a
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
IgG1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)