Przejdź do
Linia komórkowa OE33
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96070808, human esophagus, Epithelial
Synonim(y):
JROECL33, Komórki JROECL33, Komórki OE-33
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human esophagus
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Aneuploid
Morphology:
Epithelial
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human esophagus
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 96070808-DNA-5UG, pkg of vial of cells 96070808-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Aneuploid
morphology
Epithelial
products
Not specified
receptors
MHC class I, ICAM-1
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badanie raka przełyku
Linia komórkowa OE33 została wykorzystana do badania wpływu mikroRNA-MiR-193b na autofagię i śmierć komórkową tych komórek. Została ona również wykorzystana do badania wrażliwości komórek na przeciwciało monoklonalne ABT-700 anty-c-Met.
Biochem/physiol Actions
Linia komórkowa OE33, znana również jako JROECL33, została utworzona z gruczolakoraka dolnej części przełyku (metaplazja Barretta) 73-letniej pacjentki. Guz został zidentyfikowany jako patologiczne stadium IIA (UICC) i wykazywał słabe zróżnicowanie. W OE33 stwierdzono konstytutywną ekspresję antygenów HLA-A, -B i -C (MHC klasy I) oraz ICAM-1. Ekspresja HLA-DR (MHC klasy II) może być indukowana przez leczenie interferonem-gamma. Komórki wykazują ekspresję cytokeratyn nabłonkowych i są nowotworotwórcze u nagich myszy.
Ludzki rak przełyku rasy kaukaskiej
Preparation Note
RPMI 1640 + 2mM glutamina + 10% płodowa surowica bydlęca FBS / FCS.
Podzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) 1:8, tj. wysiewając 1x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% Trypsyny lub Trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Początkowo komórki te rosną powoli i mogą potrzebować do 7 dni, aż będą gotowe do następnego podziału, 50% zmiany pożywki będą konieczne co 2-3 dni (tj. zastąpienie połowy starej pożywki świeżą).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_11012006CB_88113004CB_84112013
vibrant-m
Linia komórkowa OE33
vibrant-m
ZR-75-30
vibrant-m
OX-22
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96070808, human esophagus, Epithelial
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 11012006, human esophagus (lung metastasis). Floating spheroids, some fibroblastoid morphology
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 88113004, human breast, Epithelial
description
Reactivity: Anti-CD45, rat, 84112013, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
packaging
tube of 5 μg 96070808-DNA-5UG, pkg of vial of cells 96070808-1VL
packaging
tube of 5 μg 11012006-DNA-5UG, pkg of vial of cells 11012006-1VL
packaging
pkg of vial of cells 88113004-1VL, tube of 5 μg 88113004-DNA-5UG
packaging
pkg of vial of cells 84112013-1VL, tube of 5 μg 84112013-DNA-5UG
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
karyotype
Aneuploid
karyotype
Hypodiploid 39-41 chromosomes
karyotype
Not specified
karyotype
-
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
-
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
metastasis
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How do I handle Cell Line frozen cells upon arrival?
    1 answer
    1. Upon receipt, frozen ampules should be transferred directly to vapor phase liquid nitrogen without delay (-135°C) or liquid phase liquid nitrogen if vapor phase is not available. DO NOT use a -80°C freezer as an alternative; this will result in loss of viability.
      Helpful?
  2. How many Cell Line cells are in the vial?
    1 answer
    1. Each vial of cells contains 2-3 x 106 cells in 1 ml of freezing media. This is in a 1.8 mL ampule.  For exceptionally large cells, counts may decrease. Suspension cells, generally smaller cells, may contain as many as 4-5 x 106 cells/vial to assure optimal viability upon thaw.
      Helpful?
  3. What medium should I use when I thaw the Cell Line cells?
    1 answer
    1. The medium for each cell line is listed on the product page. It is specific to each cell line. If not visible on the Sigma-Aldrich website product page, the HPA website also contains the same information (www.hpacultures.org.uk). The product number for the cell line is the same on either site.
      Helpful?
  4. Are my Cell Line cells mycoplasma tested?
    1 answer
    1. ECACC routinely tests all manufactured cell banks for mycoplasma.
      Helpful?
  5. What passage are my Cell Line cells?
    1 answer
    1. If the passage of the cells is known, it is listed on the product page at the HPA website (www.hpacultures.org.uk).
      Helpful?
  6. Are the Cell Line cells tested for viral pathogens?
    1 answer
    1. HPA Cultures does not perform any viral testing on the cell lines.
      Helpful?
  7. Why is Vapor Phase Liquid Nitrogen preferred for storage of Cell Line cells?
    1 answer
    1. If ampules are immersed into liquid phase of liquid nitrogen, it increases the risk of the liquid seeping into the vial. This could lead to problems of cross-contamination and increased risk of the ampule exploding when thawed.