Przejdź do
CCF100
CM Sepharose™
Fast Flow
Synonim(y):
Carboxymethyl Sepharose™
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
879,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
47101511
NACRES:
NA.56
MDL number:
eCl@ss:
32160703
879,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
suspension
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
6% cross-linked agarose
particle size
45-165 μm (wet bead)
pore size
4,000,000 exclusion limit (av. mol. wt.)
pH
4—13
capacity
90-130 μeq/mL(gel basis)
storage temp.
2-8°C
General description
Preswollen in 20% ethanol
CCF100-500ml′s updated product number is GE17-0719-01
25 ml is GE17-0719-10
Application
CM Sepharose™ is used in affinity chromatography, protein chromatography and ion exchange chromatography. CM Sepharose™ hase been used to study diet supplements and to characterize biochemical and enzymatic properties of Viperidae venom.
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GE17071901CL2B300GE17071910
description
Fast Flow
description
Cytiva 17-0719-01, pack of 500 mL
description
Cross-linked
description
Cytiva 17-0719-10, pack of 25 mL
particle size
45-165 μm (wet bead)
particle size
45-165 μm
particle size
-
particle size
45-165 μm
pore size
4,000,000 exclusion limit (av. mol. wt.)
pore size
-
pore size
70,000-40,000,000 fractionation range (Globular proteins), 100,000-20,000,000 fractionation range (Dextrans)
pore size
-
matrix
6% cross-linked agarose
matrix
6% cross-linked agarose
matrix
-
matrix
6% cross-linked agarose
capacity
90-130 μeq/mL(gel basis)
capacity
-
capacity
-
capacity
-
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
suspension
form
-
form
suspension
form
-
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 - 109.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
38 - 43 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)