Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
30 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 578,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
578,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Technologia enkapsulacji komórek Cell-in-a-Box® umożliwia enkapsulację komórek przy użyciu zastrzeżonych nanomateriałów, którą można wykonać ręcznie przy użyciu prostego systemu jednorazowego użytku. Zestaw umożliwia naukowcom szybkie i łatwe kapsułkowanie własnych komórek do dalszych badań laboratoryjnych, takich jak testowanie przeżywalności komórek, żywotności, wzrostu, uwalniania biomolekuł w terapii komórkowej i zastosowaniach hodowli komórkowej 3D. Opatentowane porowate kulki celulozowe Cell-in-a-Box® mają średnicę około 2 mm i rozmiar porów, który pozwala na wnikanie składników odżywczych i produktów odpadowych oraz biomolekuł tak dużych jak przeciwciała, aby opuścić kapsułkę bez przeszkód, ale komórki nie są w stanie wejść ani wyjść.
Roztwór do dekapsulacji Cell-in-a-Box® jest przyjaznym dla komórek odczynnikiem, który delikatnie rozpuszcza błonę porowatych kapsułek perełkowych wygenerowanych za pomocą zestawu CIB001, umożliwiając użytkownikowi odzyskanie i zebranie zamkniętych komórek do dalszej analizy i przetwarzania, takich jak liczenie komórek, ekstrakcja DNA i obrazowanie fluorescencyjne.
Roztwór do dekapsulacji Cell-in-a-Box® jest przyjaznym dla komórek odczynnikiem, który delikatnie rozpuszcza błonę porowatych kapsułek perełkowych wygenerowanych za pomocą zestawu CIB001, umożliwiając użytkownikowi odzyskanie i zebranie zamkniętych komórek do dalszej analizy i przetwarzania, takich jak liczenie komórek, ekstrakcja DNA i obrazowanie fluorescencyjne.
Application
1. Umieścić 10 kapsułek wykonanych przy użyciu zestawu do enkapsulacji komórek CIB001 na 6-dołkowej płytce w 7,2 ml pożywki do hodowli komórek lub PBS.
2. Odmierzyć 800 ul roztworu do dekapsulacji (10X) i dodać go do dołka, aby uzyskać roztwór roboczy 1X.
3. Umieścić płytkę na wytrząsarce poziomej i delikatnie wytrząsać przez 15-30 minut. Regularnie obserwować gołym okiem lub pod mikroskopem, aby określić, kiedy proces dekapsulacji jest wystarczająco zakończony
4. Odmierzyć pipetą całą zawartość do probówki wirówkowej o pojemności 15 ml i wirować z prędkością 200-300 g przez 5 minut.
5. Odrzucić supernatant i ponownie zawiesić osad komórkowy w 8 ml świeżej pożywki lub PBS.
6. Powtórzyć krok 4.
7. Usunąć supernatant i ponownie zawiesić w odpowiedniej objętości pożywki do hodowli komórkowej lub PBS do konkretnego zastosowania.
Uwagi:
Roztwór do dekapsulacji został zoptymalizowany do dekapsulacji kapsułek w sposób opisany w powyższej procedurze. Jeśli zaistnieje potrzeba odstąpienia od niej, procedura będzie musiała zostać ponownie zoptymalizowana według uznania użytkownika. Zasadniczo należy zachować stosunek 10 kapsułek do 8 ml 1X Decapsulation Solution. Zwiększenie liczby użytych kapsułek może prowadzić do niepełnej dekapsulacji, podczas gdy zwiększenie stężenia roztworu do dekapsulacji może spowodować utratę żywotności komórek.
2. Odmierzyć 800 ul roztworu do dekapsulacji (10X) i dodać go do dołka, aby uzyskać roztwór roboczy 1X.
3. Umieścić płytkę na wytrząsarce poziomej i delikatnie wytrząsać przez 15-30 minut. Regularnie obserwować gołym okiem lub pod mikroskopem, aby określić, kiedy proces dekapsulacji jest wystarczająco zakończony
4. Odmierzyć pipetą całą zawartość do probówki wirówkowej o pojemności 15 ml i wirować z prędkością 200-300 g przez 5 minut.
5. Odrzucić supernatant i ponownie zawiesić osad komórkowy w 8 ml świeżej pożywki lub PBS.
6. Powtórzyć krok 4.
7. Usunąć supernatant i ponownie zawiesić w odpowiedniej objętości pożywki do hodowli komórkowej lub PBS do konkretnego zastosowania.
Uwagi:
Roztwór do dekapsulacji został zoptymalizowany do dekapsulacji kapsułek w sposób opisany w powyższej procedurze. Jeśli zaistnieje potrzeba odstąpienia od niej, procedura będzie musiała zostać ponownie zoptymalizowana według uznania użytkownika. Zasadniczo należy zachować stosunek 10 kapsułek do 8 ml 1X Decapsulation Solution. Zwiększenie liczby użytych kapsułek może prowadzić do niepełnej dekapsulacji, podczas gdy zwiększenie stężenia roztworu do dekapsulacji może spowodować utratę żywotności komórek.
Other Notes
Przewodnik rozwiązywania problemów
- Kapsułki nie rozpuszczają się lub rozpuszczanie trwa znacznie dłużej niż oczekiwano. Stężenie roztworu do dekapsulacji w pożywce można stopniowo zwiększać do 2X, zwiększając jednocześnie prędkość mieszania.
- Żywotność dekapsulowanych komórek jest niższa niż enkapsulowanych. Podczas gdy Decapsulation Solution został przetestowany na wielu typach komórek i stwierdzono, że nie ma zauważalnych efektów cytotoksycznych w danym stężeniu, możliwe jest, że niektóre linie komórkowe mogą być szczególnie wrażliwe. W takim scenariuszu najlepszym działaniem jest maksymalne skrócenie czasu ekspozycji na Decapsulation Solution poprzez ścisłe monitorowanie procesu i usunięcie roztworu natychmiast po zakończeniu dekapsulacji. W razie potrzeby stężenie roztworu do dekapsulacji można zwiększyć do 2X, aby skrócić czas wymagany do dekapsulacji.
- Zdekapsulowane skupiska komórek nie rozdzielają się na pojedyncze komórki. Komórki rosnące w środowisku kapsułki często tworzą agregaty 3D, które nie rozdzielają się łatwo. W zależności od dalszego zastosowania i typu komórek, użytkownik może rozważyć zastosowanie zabiegów dysocjacji komórek, takich jak trypsyna, EDTA i odczynniki Accutase.
Legal Information
Cell-in-a-Box is a registered trademark of Austrianova
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description pack of 500 mL | description pack of 100 mL | description A cell detachment solution of proteolytic, collagenolytic & DNAse enzymes. The reagent is useful for creating single cell suspensions from clumped cell cultures for accurate cell counting, detachment of cells from primary tissue. |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. -10 to -25°C |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in dry ice |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?