Przejdź do
CLL1222
Bezpieczna przystań Linia komórkowa HCT-116 Komórki nowotworowe
human male colorectal tissue (Source Disease: Colorectal carcinoma)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
17 990,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32160703
Biological source:
human male colorectal tissue (Source Disease: Colorectal carcinoma)
Growth mode:
Adherent
17 990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bezpieczna przystań Linia komórkowa HCT-116 Komórki nowotworowe,
biological source
human male colorectal tissue (Source Disease: Colorectal carcinoma)
Quality Segment
form
frozen liquid (Vial of Frozen Cells)
growth mode
Adherent
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Profil STR tej linii komórkowej odpowiada profilowi jej macierzystej linii komórkowej ATCC®, nr katalogowy CCL-247. Komórki nowotworowe HCT-116 to ludzka linia komórek raka jelita grubego wyizolowana z okrężnicy dorosłego mężczyzny. Komórki mają kariotyp zbliżony do diploidalnego i wykazują ekspresję antygenu rakowo-płodowego.
Application
Produkt ten jest ludzką linią komórkową raka HCT-116, w której kaseta lądowania została zintegrowana z locus bezpiecznej przystani AAVS1 przy użyciu technologii CompoZr® Zinc Finger Nuclease. Gen fluorescencji mKATE2 został zintegrowany po promotorze EF1a i otoczony unikalnymi miejscami Cre-lox. Konstrukcja tej kasety pozwala na łatwą, szybką i niedrogą modyfikację genetyczną przy użyciu rekombinazy Cre. mKATE2 można łatwo wymienić na ładunek wybrany przez użytkownika przy użyciu rekombinazy Cre i wektora celującego z odpowiednimi miejscami lox. Komórki można następnie sortować za pomocą sortowania komórek aktywowanego fluorescencją (FACS) pod kątem utraty ekspresji mKATE2 jako surogatu udanej integracji wektora celującego. Około 7-10 dni jest wymagane do utraty sygnału mKATE2 w pomyślnie namierzonych komórkach. Szczegółowe protokoły znajdują się w biuletynie technicznym.
Biochem/physiol Actions
Komórki te są ludzką linią komórkową raka jelita grubego wyizolowaną z okrężnicy dorosłego mężczyzny. Komórki mają kariotyp zbliżony do diploidalnego i wykazują ekspresję antygenu rakowo-płodowego.
Features and Benefits
Komórki te zawierają gen fluorescencji mKATE2 otoczony unikalnymi miejscami Cre-lox wstawionymi do genu bezpiecznej przystani AAVS1. Komórki HCT-116 są przylegające, a ich czas podwojenia wynosi około 22 godzin.
Preparation Note
Podłoże McCoy's 5A zmodyfikowane tak, aby zawierało 1,5 mM L-glutaminy i 2200 mg / L wodorowęglanu sodu. Dodać 10% FBS.
Analysis Note
Tested for Mycoplasma, bacterial and fungal content, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification.
Legal Information
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLL1220CLL1219CLL1221
description
-
description
-
description
-
description
-
biological source
human male colorectal tissue (Source Disease: Colorectal carcinoma)
biological source
human male lung (Source Disease: Carcinoma)
biological source
human female skin (Source Disease: Malignant melanoma)
biological source
human male peripheral blood (Source Disease: Acute T cell leukemia)
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Suspension
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How many copies of landing pads do you have in this cell line?
    1 answer
    1. Helpful?