Przejdź do
CLL1223
Linia komórkowa bezpiecznego lądowiska THP-1 Monocyty
human male peripheral blood (Source Disease: Acute monocytic leukemia)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
25 720,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NB.01
Biological source:
human male peripheral blood (Source Disease: Acute monocytic leukemia)
Growth mode:
Suspension
25 720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Linia komórkowa bezpiecznego lądowiska THP-1 Monocyty,
biological source
human male peripheral blood (Source Disease: Acute monocytic leukemia)
Quality Segment
form
frozen liquid (Vial of Frozen Cells)
growth mode
Suspension
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Profil STR tej linii komórkowej odpowiada profilowi jej macierzystej linii komórkowej ATCC®o numerze katalogowymTIB-202. THP-1 to ludzka linia komórek monocytarnych wyizolowana z krwi obwodowej niemowlęcia płci męskiej z ostrą białaczką monocytarną. Komórki są fagocytarne i nie posiadają powierzchniowych i cytoplazmatycznych immunoglobulin. Różnicowanie można indukować za pomocą TPA.
Application
Produkt ten jest ludzką linią komórkową monocytów THP-1, w której kaseta lądowiska została zintegrowana z locus bezpiecznej przystani AAVS1 przy użyciu technologii CompoZr® Zinc Finger Nuclease. Gen fluorescencji mKATE2 został zintegrowany po promotorze EF1a i otoczony unikalnymi miejscami Cre-lox. Konstrukcja tej kasety pozwala na łatwą, szybką i niedrogą modyfikację genetyczną przy użyciu rekombinazy Cre. mKATE2 można łatwo wymienić na ładunek wybrany przez użytkownika przy użyciu rekombinazy Cre i wektora celującego z odpowiednimi miejscami lox. Komórki można następnie sortować za pomocą sortowania komórek aktywowanego fluorescencją (FACS) pod kątem utraty ekspresji mKATE2 jako surogatu udanej integracji wektora celującego. Około 7-10 dni jest wymagane do utraty sygnału mKATE2 w pomyślnie namierzonych komórkach. Szczegółowe protokoły znajdują się w biuletynie technicznym.
Biochem/physiol Actions
Komórki te pochodzą z krwi obwodowej jednorocznego mężczyzny z ostrą białaczką monocytową. Komórki te posiadają receptory Fc i C3b oraz nie posiadają powierzchniowych i cytoplazmatycznych immunoglobulin. Wybarwiają się pozytywnie na esterazę α-naftylo-maślanową, wytwarzają lizozymy i są fagocytarne (zarówno kulki lateksowe, jak i uczulone erytrocyty). Mogą przywrócić odpowiedź oczyszczonych limfocytów T na Concanavalin A, wykazują zwiększoną produkcję CO2 podczas fagocytozy i mogą być różnicowane w komórki podobne do makrofagów przy użyciu, na przykład, DMSO.
Features and Benefits
Komórki te zawierają gen fluorescencji mKATE2 otoczony unikalnymi miejscami Cre-lox wstawionymi do genu bezpiecznej przystani AAVS1. Komórki THP-1 są hodowane w zawiesinie z czasem podwojenia wynoszącym około 24 godzin.
Analysis Note
Tested for Mycoplasma, bacterial and fungal content, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification.
Legal Information
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLL1220CLL1221CLL1219
description
-
description
-
description
-
description
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human male peripheral blood (Source Disease: Acute monocytic leukemia)
biological source
human male lung (Source Disease: Carcinoma)
biological source
human male peripheral blood (Source Disease: Acute T cell leukemia)
biological source
human female skin (Source Disease: Malignant melanoma)
growth mode
Suspension
growth mode
Adherent
growth mode
Suspension
growth mode
Adherent
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)