Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 848,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41122403
848,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 3013
L
150 mm
General description
Scoop dimensions:
Maximum scoop width - 0.13 inches (3.302 mm)
scoop can hold < 0.5 mL
Maximum scoop width - 0.13 inches (3.302 mm)
scoop can hold < 0.5 mL
Corning single use spatulas have been designed to save time and provide contamination-free samples. Eliminates need to recycle and sterilize reusable spatulas.
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description microspatula, rounded end/scoop | description microspatula, tapered end/scoop | description Tapered blade/spoon | description flat end/spoon |
| L 150 mm | L 150 mm | L 247 mm | L 250 mm |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Corning 3013 | manufacturer/tradename Corning 3012 | manufacturer/tradename Corning 3003 | manufacturer/tradename Corning 3007 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® single use spatulas
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?