Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 867,00 zł |
Informacje o tej pozycji
867,00 zł
material
polystyrene
sterility
sterile
feature
lid standard
manufacturer/tradename
Corning 351007
technique(s)
microbiological culture: suitable
W × H
60 mm × 15 mm
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description W × H 60 mm × 15 mm, lid, standard, sterile | description W × H 50 mm × 9 mm, lid, tight-fit, sterile | description W × H 150 mm × 15 mm, lid, standard, sterile | description W × L 35 mm × 10 mm, lid, easy grip, sterile |
| feature lid standard | feature lid tight-fit | feature lid standard | feature lid easy grip |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Corning 351007 | manufacturer/tradename Corning 351006 | manufacturer/tradename Corning 351058 | manufacturer/tradename Corning 351008 |
| material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| W × H 60 mm × 15 mm | W × H 50 mm × 9 mm | W × H 150 mm × 15 mm | W × H - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Falcon® Bacteriological Petri Dish
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?