Przejdź do
CLS352002
Corning® Falcon® Polypropylene Round Bottom Test Tubes
capacity 5 mL, cap: no, non-sterile, case of 1000
Synonim(y):
culture tube
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1000 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
578,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121700
578,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
round polypropylene
sterility
non-sterile
feature
cap: no
packaging
case of 1000
manufacturer/tradename
Corning 352002
capacity
5 mL
Application
Liquid Handling
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS352008CLS352053CLS352018
description
capacity 5 mL, cap: no, non-sterile, case of 1000
description
capacity 5 mL, cap: no, non-sterile, case of 1000
description
capacity 5 mL, cap: no, sterile
description
capacity 14 mL, cap: no, sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 352002
manufacturer/tradename
Corning 352008
manufacturer/tradename
Corning 352053
manufacturer/tradename
Corning 352018
material
round polypropylene
material
round polystyrene
material
round polypropylene
material
round polypropylene
feature
cap: no
feature
cap: no
feature
cap: no
feature
cap: no
packaging
case of 1000
packaging
case of 1000
packaging
-
packaging
-
capacity
5 mL
capacity
5 mL
capacity
5 mL
capacity
14 mL
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)