Przejdź do
CLS352003
Corning® Falcon® Round Bottom Test Tubes
capacity 5 mL, cap, snap, sterile, individually wrapped, case of 500
Synonim(y):
culture tube
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
784,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121700
784,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
round polystyrene
sterility
sterile
feature
cap snap, individually wrapped
packaging
case of 500
manufacturer/tradename
Corning 352003
capacity
5 mL
Application
Liquid Handling
Legal Information
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS352001CLS352037CLS352045
description
capacity 5 mL, cap, snap, sterile, individually wrapped, case of 500
description
capacity 14 mL, cap, snap, sterile, individually wrapped, case of 500
description
capacity 16 mL, cap, screw, sterile, individually wrapped, case of 500
description
capacity 19 mL, cap, screw, sterile, individually wrapped, case of 500
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
round polystyrene
material
round polystyrene
material
round polystyrene
material
round polystyrene
manufacturer/tradename
Corning 352003
manufacturer/tradename
Corning 352001
manufacturer/tradename
Corning 352037
manufacturer/tradename
Corning 352045
feature
individually wrapped, cap snap
feature
individually wrapped, cap snap
feature
individually wrapped, cap screw
feature
individually wrapped, cap screw
packaging
case of 500
packaging
case of 500
packaging
case of 500
packaging
case of 500
capacity
5 mL
capacity
14 mL
capacity
16 mL
capacity
19 mL
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)