Przejdź do
CLS3528
Corning® disposable spinner flasks, sidearm assembly
side arm assembly for 500mL disposable spinner flasks, medical grade polycarbonate, sterile, 2/cs
Synonim(y):
Corning container
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2420,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Material:
polycarbonate (medical grade)
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 1, case of 2
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polycarbonate (medical grade)
description
1/4 in. I.D. C-Flex® tubing with quick-connect
sterility
sterile
packaging
pack of 1, case of 2
manufacturer/tradename
Corning 3528
technique(s)
cell culture: suitable
Legal Information
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS3545CLS3558CLS3152
description
side arm assembly for 500mL disposable spinner flasks, medical grade polycarbonate, sterile, 2/cs
description
side arm assembly for 1L disposable spinner flasks, medical grade polycarbonate, sterile, 2/cs
description
side arm assembly for 3L disposable spinner flasks, medical grade polycarbonate, sterile, 2/cs
description
disposable spinner flask, polystyrene, non-treated, 125 mL, w/ two sidearms, sterile, 12/cs
manufacturer/tradename
Corning 3528
manufacturer/tradename
Corning 3545
manufacturer/tradename
Corning 3558
manufacturer/tradename
Corning 3152
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
polycarbonate (medical grade)
material
polycarbonate (medical grade)
material
polycarbonate (medical grade)
material
screw top cap, polypropylene cap, polystyrene flask
packaging
pack of 1, case of 2
packaging
pack of 1, pack of 2
packaging
pack of 1, case of 2
packaging
case of 12
description
1/4 in. I.D. C-Flex® tubing with quick-connect
description
1/4 in. I.D. C-Flex® tubing with quick-connect
description
1/4 in. I.D. C-Flex® tubing with quick-connect
description
-
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)