Przejdź do
CLS3558
Corning® disposable spinner flasks, sidearm assembly
side arm assembly for 3L disposable spinner flasks, medical grade polycarbonate, sterile, 2/cs
Synonim(y):
Corning container
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2510,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Material:
polycarbonate (medical grade)
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 1, case of 2
2510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polycarbonate (medical grade)
description
1/4 in. I.D. C-Flex® tubing with quick-connect
sterility
sterile
packaging
pack of 1, case of 2
manufacturer/tradename
Corning 3558
technique(s)
cell culture: suitable
Legal Information
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS3528CLS3545CLS3564
description
side arm assembly for 3L disposable spinner flasks, medical grade polycarbonate, sterile, 2/cs
description
side arm assembly for 500mL disposable spinner flasks, medical grade polycarbonate, sterile, 2/cs
description
side arm assembly for 1L disposable spinner flasks, medical grade polycarbonate, sterile, 2/cs
description
aseptic transfer cap for 3 L plastic spinner flasks, 1/8" dip tube, 0.2 μm vent, male luer lock, sterile, 2/cs
manufacturer/tradename
Corning 3558
manufacturer/tradename
Corning 3528
manufacturer/tradename
Corning 3545
manufacturer/tradename
Corning 3564
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
polycarbonate (medical grade)
material
polycarbonate (medical grade)
material
polycarbonate (medical grade)
material
polystyrene , polyethylene cap (filling cap)
packaging
case of 2, pack of 1
packaging
case of 2, pack of 1
packaging
pack of 1, pack of 2
packaging
pack of 1, case of 2
description
1/4 in. I.D. C-Flex® tubing with quick-connect
description
1/4 in. I.D. C-Flex® tubing with quick-connect
description
1/4 in. I.D. C-Flex® tubing with quick-connect
description
-
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)