Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
24 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2670,00 zł
material
PET
sterility
sterile
packaging
pkg of 24 ea (2 packs )
manufacturer/tradename
Corning 354541
size
24 well
pore size
3 μm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pore size 3 μm, PET, size 24 well | description pore size 1.0 μm, PET, size 24 well | description well size 96 wells, flat bottom clear wells | description well size 96 wells, flat bottom clear wells, lid |
| binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface |
| sterility sterile | sterility - | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Corning 354541 | manufacturer/tradename Corning 354474 | manufacturer/tradename Corning 356698 | manufacturer/tradename Corning 354407 |
| material PET | material PET | material flat bottom clear wells | material flat bottom clear wells |
| size 24 well | size 24 well | size - | size - |
| packaging pkg of 24 ea (2 packs ) | packaging pkg of 24 ea (2 packs ) | packaging pkg of 80 ea (4 packs of 80) | packaging pkg of 5 ea (1 pack of 5) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® BioCoat™ Collagen I Inserts
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?