Przejdź do
CLS4080
Corning® Lambda® plus 8-channel pipettor
volume 0.5-10 μL
Synonim(y):
multi-channel pipettor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3150,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
eCl@ss:
32040503
Volume:
10 μL
Feature:
8-channel
Manufacturer/tradename:
Corning 4080
3150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
8-channel
manufacturer/tradename
Corning 4080
volume measuring range
0.5-10 μL
volume
10 μL
General description
  • Corning® Lambda® plus 8-channel pipettor is designed for universal fit with all common brands of pipet tips.
  • Factory calibrated to strict ISO 8655 standards-3-year warranty.
  • Smooth plunger movement and extremely low pipetting forces.
  • Fully autoclavable and UV resistant.
  • Adjustable tip ejector.
  • Engineered to provide the highest levels of accuracy, reproducibility, and comfort.
  • Inclusive of key for easy in-house calibration.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lambda is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS4082CLS4081CLS4083
description
volume 0.5-10 μL
description
volume 20-200 μL
description
volume 5-50 μL
description
volume 50-300 μL
feature
8-channel
feature
8-channel
feature
8-channel
feature
8-channel
manufacturer/tradename
Corning 4080
manufacturer/tradename
Corning 4082
manufacturer/tradename
Corning 4081
manufacturer/tradename
Corning 4083
volume
10 μL
volume
20-200 μL
volume
5-50 μL
volume
50-300 μL
volume measuring range
0.5-10 μL
volume measuring range
-
volume measuring range
-
volume measuring range
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)