Przejdź do
CLS432011
Corning® CoolCell™ SV10 Pojemnik do zamrażania
(6 x 10 mL serum vials)
Synonim(y):
Akcesoria Corning Coolcell
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Corning 432011
Feature:
Holds 6 x 10 mL vials
Material:
foamed PE
Packaging:
pkg of 1
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
foamed PE
feature
Holds 6 x 10 mL vials
packaging
pkg of 1
manufacturer/tradename
Corning 432011
technique(s)
cryopreservation: suitable
capacity
(6 x 10 mL serum vials)
Legal Information
CoolCell is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS432010CLS432001CLS432002
description
(6 x 10 mL serum vials)
description
for 12 x 2 mL serum vials
description
(12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials), purple
description
(12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials), green
feature
Holds 6 x 10 mL vials
feature
Holds 12 x 2 mL serum vials, for 12 x 2 mL serum vials
feature
Holds 12 x 1-2 mL cryovials
feature
Holds 12 x 1-2 mL cryovials
manufacturer/tradename
Corning 432011
manufacturer/tradename
Corning 432010
manufacturer/tradename
Corning 432001
manufacturer/tradename
Corning 432002
material
foamed PE
material
foamed PE
material
foamed PE
material
foamed PE
packaging
pkg of 1
packaging
pkg of 1
packaging
pkg of 1
packaging
pkg of 1
capacity
(6 x 10 mL serum vials)
capacity
-
capacity
(12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials)
capacity
(12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials)
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)