Przejdź do
CLS6571
Corning® PCR tubes
0.2 mL PCR tube, polypropylene, flat cap, non-sterile, clear, 960/cs
Synonim(y):
0.2 mL PCR tubes, PCR tubes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
960 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41103037
eCl@ss:
32040503
Capacity:
0.2 mL
Material:
conical bottom tube, flat cap, polypropylene
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 96, case of 960
Feature:
RCF 10,000 × g, RNase and DNase free, autoclavable at 121 °C, Bottom style: conical
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
conical bottom tube, flat cap, polypropylene
sterility
non-sterile
feature
RCF 10,000 × g, RNase and DNase free, autoclavable at 121 °C, Bottom style: conical
packaging
pack of 96, case of 960
manufacturer/tradename
Corning 6571
technique(s)
PCR: suitable
capacity
0.2 mL
tube O.D.
0.256 in.
color
clear
fitting
cap (push fit)
suitability
suitable for (PCR applications)
General description
Corning® PCR Tubes
  • Made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks to optimize heat transfer
  • Nonsterile and certified DNase- and RNase-free
  • Autoclavable at 121°C and will withstand centrifugation to 10,000 x g
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS6531
description
0.2 mL PCR tube, polypropylene, flat cap, non-sterile, clear, 960/cs
description
0.2 mL PCR tube, polypropylene, domed cap, non-sterile, clear, 960/cs
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
capacity
0.2 mL
capacity
0.2 mL
suitability
suitable for (PCR applications)
suitability
suitable for (PCR applications)
manufacturer/tradename
Corning 6571
manufacturer/tradename
Corning 6531
material
flat cap, polypropylene , conical bottom tube
material
conical bottom tube, domed cap, polypropylene
feature
RCF 10,000 × g, RNase and DNase free, Bottom style: conical, autoclavable at 121 °C
feature
autoclavable at 121 °C, RCF 10,000 × g, Bottom style: conical, RNase and DNase free
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® PCR tubes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)