Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

CLSSA0901

Corning® Gosselin™ Autoclavable Bag

capacity 9 L

Synonim(y):

Autoclave Bag, Heat-Resistant Bag, Sterilization Bag

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
583,00 zł

Informacje o tej pozycji

UNSPSC Code:
24111500
Material:
polypropylene
Sterility:
non-sterile
Capacity:
9 L

583,00 zł


Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności

​
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


material

polypropylene

sterility

non-sterile

packaging

case of 500

manufacturer/tradename

Corning SA09-01

capacity

9 L

General description

Autoclavable bags designed for disposal of laboratory waste, offering high-temperature resistance and reliable containment.

Application

Environmental and Water Testing, Food and Beverage Testing, Life Science

Legal Information

Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gosselin is a trademark of Corning, Inc.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Porównaj podobne pozycje

Wyświetl pełne porównanie

Pokaż różnice

1 of 1

Ta pozycja
CLSSA0910CLSSA0310CLSSA3301
description

capacity 9 L

description

capacity 9 L, Black Biohazard Logo

description

capacity 3 L, Black Biohazard Logo

description

capacity 33 L

sterility

non-sterile

sterility

non-sterile

sterility

non-sterile

sterility

non-sterile

capacity

9 L

capacity

9 L

capacity

3 L

capacity

33 L

material

polypropylene

material

polypropylene

material

polypropylene

material

polypropylene

packaging

case of 500

packaging

case of 500

packaging

case of 500

packaging

case of 500

manufacturer/tradename

Corning SA09-01

manufacturer/tradename

Corning SA09-10

manufacturer/tradename

Corning SA03-10

manufacturer/tradename

Corning SA33-01


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów