Przejdź do
Zaoszczędź 12% od ceny katalogowej*
Użyj kodu DISCO12 w koszyku. Zaloguj się w celu sprawdzenia uprawnień. Produkty w sklepie
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3850,00 zł
Nazwa produktu
Chondrocyty psów: CnC (Cryovial),
biological source
canine articular cartilage (normal)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 78
morphology
chondrocyte
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
arthritis
storage temp.
−196°C
General description
Chondrocyty Canine Chondrocytes (CnC) pochodzą z normalnej chrząstki stawowej psów, gdzie wytwarzają i utrzymują macierz zewnątrzkomórkową chrząstki. Po hodowli jednowarstwowej, CnC mogą być hodowane w mikrosferach alginianowych w celu badania proliferacji i metabolizmu chondrocytów w trójwymiarowym systemie in vitro. Mikrosfery alginianowe zapewniają bardziej fizjologiczne warunki dla chondrocytów i umożliwiają im utrzymanie normalnej produkcji i retencji proteoglikanów. Ze względu na częstość występowania chorób zwyrodnieniowych stawów u psów geriatrycznych, CnC może być użytecznym narzędziem w praktyce weterynaryjnej.
Chondrocyty psów (CnC) zostały wykorzystane do oceny przeciwzapalnego i przeciwutleniającego działania Glyco-Flex III (Yáñez, 2008) i trans-pterostilbenu (Remsberg, 2008). Zostały one również wykorzystane w badaniach materiałowych mających na celu opracowanie optymalnych powierzchni/rusztowań dla tkanek inżynierskich, macierzy komórkowych, biosensorów i urządzeń typu lab-on-chip (Wright, 2012; Shaik 2013a,b).
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
- 1. pasaż, >500 000 komórek w pożywce Canine Chondryocyte Basal Medium zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
- Może być hodowany przez co najmniej 10 podwojeń
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| biological source canine articular cartilage (normal) | biological source human articular cartilage | biological source human articular cartilage | biological source human articular cartilage (rheumatoid arthritic) |
| morphology chondrocyte | morphology chondrocyte | morphology chondrocyte | morphology chondrocyte |
| growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Adherent |
| relevant disease(s) arthritis | relevant disease(s) arthritis | relevant disease(s) arthritis | relevant disease(s) arthritis |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| karyotype 2n = 78 | karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 46 |
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?