Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 815,00 zł |
Informacje o tej pozycji
815,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solution
Quality Segment
usage
sufficient for 100 mL substrate
technique(s)
immunodetection: suitable
storage temp.
2-8°C
Application
CPS3 formulations are economically priced and outperform the most commonly used competitors′ products. This two component system provides low nanogram detection with superior signal-to-noise ratio. In addition, the components are stable after mixing, adding to the flexibility of usage.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 100 mL substrate | description sufficient for 500 mL substrate | description sufficient for 50 mL substrate | description sufficient for 60 mL substrate |
| technique(s) immunodetection: suitable | technique(s) immunodetection: suitable | technique(s) immunodetection: suitable | technique(s) immunodetection: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solution | form solution | form solution | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| usage sufficient for 100 mL substrate | usage sufficient for 500 mL substrate | usage sufficient for 50 mL substrate | usage sufficient for 60 mL substrate |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chemiluminescent Peroxidase Substrate-3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?