Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106610
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
packaging
vial of 50 μL
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
application(s)
CRISPR
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Plazmid DNA kontroli pozytywnej Lenti CRISPR Human HPRT1 (wektor LV04) jest krytyczną kontrolą pozytywną do monitorowania skuteczności transfekcji lentiCRISPR. Białko kodowane przez ten gen jest transferazą, która odgrywa kluczową rolę w generowaniu nukleotydów purynowych. Komórki z nienaruszonym HPRT1 umierają po ekspozycji na 6-TG (nr produktu A4882), antymetabolit stosowany w leczeniu białaczek. I odwrotnie, komórki z znokautowanym HPRT1 będą rosły w czasie z selekcją 6-TG. Jest to ukierunkowane na zwalidowane miejsce CRISPR HPRT1, które służy jako kontrola eksperymentalna dla lenti CRISPR. Pozytywna kontrola lenti CRISPR to dwuskładnikowy system składający się z plazmidu RNA prowadzącego U6 ukierunkowanego na ludzki gen HPRT1 oraz ekspresji Puromycyny i BFP napędzanej przez hPGK. Kontrola ta wymaga dostarczenia Cas9 przez oddzielny wektor.
Application
Functional Genomics/Screening/Target Validation
Other Notes
Geny oporności na antybiotyki ampicylinę i puromycynę zapewniają selekcję odpowiednio w komórkach bakteryjnych lub ssaczych. Samoinaktywujące się, niekompetentne replikacyjnie cząstki wirusowe mogą być wytwarzane w komórkach pakujących (HEK293T) poprzez współtransfekcję z kompatybilnymi plazmidami pakującymi (nr produktu SHP002).
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| packaging vial of 50 μL | packaging vial of 200 μL | packaging vial of 50 μL | packaging vial of 200 μL |
| application(s) CRISPR | application(s) CRISPR | application(s) CRISPR | application(s) CRISPR |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?