Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
eCl@ss:
32160703
Concentration:
(1x106 TU/ml (via p24 titering assay))
2100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
packaging
vial of 200 μL
concentration
(1x106 TU/ml (via p24 titering assay))
application(s)
CRISPR
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Produkt Lenti CRISPR Human HPRT1 Positive Control Transduction Particles (wektor LV04) jest krytyczną kontrolą pozytywną do monitorowania wydajności transdukcji dla lentiCRISPR. Kontrola ta jest wytwarzana ze zweryfikowanego pod względem sekwencji plazmidu lentiwirusowego CRISPR ukierunkowanego na ludzki HPRT1. Białko kodowane przez ten gen jest transferazą, która odgrywa kluczową rolę w generowaniu nukleotydów purynowych. Komórki z nienaruszonym HPRT1 umierają po ekspozycji na 6-TG (nr produktu A4882), antymetabolit stosowany w leczeniu białaczek. I odwrotnie, komórki z znokautowanym HPRT1 będą rosły w czasie z selekcją 6-TG. Jest to ukierunkowane na zwalidowane miejsce CRISPR HPRT1, które służy jako kontrola eksperymentalna dla lenti CRISPR. Pozytywna kontrola lenti CRISPR HPRT1 wykorzystuje dwuskładnikowy system składający się z plazmidu RNA prowadzącego U6 ukierunkowanego na ludzki gen HPRT1 oraz ekspresji Puromycyny i BFP napędzanej przez hPGK. Kontrola ta wymaga dostarczenia Cas9 przez oddzielny wektor.
Cząsteczki oparte na lentiwirusach umożliwiają skuteczną infekcję i integrację konstruktu w zróżnicowanych i nie dzielących się komórkach, takich jak neurony i komórki dendrytyczne, przezwyciężając trudności związane z niską transfekcją i integracją podczas korzystania z tych linii komórkowych. Samoaktywujące się, niekompetentne replikacyjnie cząsteczki wirusowe są wytwarzane w komórkach pakujących (HEK293T) poprzez współtransfekcję kompatybilnymi plazmidami pakującymi i otoczkowymi.
Cząsteczki oparte na lentiwirusach umożliwiają skuteczną infekcję i integrację konstruktu w zróżnicowanych i nie dzielących się komórkach, takich jak neurony i komórki dendrytyczne, przezwyciężając trudności związane z niską transfekcją i integracją podczas korzystania z tych linii komórkowych. Samoaktywujące się, niekompetentne replikacyjnie cząsteczki wirusowe są wytwarzane w komórkach pakujących (HEK293T) poprzez współtransfekcję kompatybilnymi plazmidami pakującymi i otoczkowymi.
Application
Functional Genomics/Screening/Target Validation
Other Notes
Geny oporności na antybiotyki ampicylinę i puromycynę zapewniają selekcję odpowiednio w komórkach bakterii lub ssaków.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| concentration (1x106 TU/ml (via p24 titering assay)) | concentration (5x108 TU/ml (via p24 titering assay)) | concentration 20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA) | concentration 1x106 VP/ml (via p24 assay) |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) CRISPR | application(s) CRISPR | application(s) CRISPR | application(s) CRISPR |
| packaging vial of 200 μL | packaging vial of 8x25 μL (aliquots) | packaging vial of 50 μL | packaging vial of 200 μL |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?