Przejdź do
CRISPRIS04
Ludzki zestaw CRISPRi Mitochondria Trafficking Motility Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
35 340,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NE.02
UNSPSC Code:
12352200
Storage temp.:
−70°C
Shipped in:
dry ice
35 340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 20 vials (4x50μL aliquots for each of the 5 kit components)
application(s)
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
CRISPRi to potężne narzędzie do modulowania ekspresji genów. Technologia ta wykorzystuje dCas9 do działania jako syntetyczne czynniki transkrypcyjne poprzez rekrutację endogennych kompleksów represorów transkrypcji do promotorów genów i wzmacniaczy, co skutkuje obniżeniem transkrypcji genów. CRISPRi osiąga fenotypy LOF bez ograniczeń RNAi i CRISPR KO, chociaż CRISPRi opiera się na dostarczaniu przez lentiwirusy, technologia ta oferuje nowe możliwości inżynierii genomu. CRISPRi może być stosowana indywidualnie, aby celować w obszary genomu, które są niedostępne dla innych technologii perturbacji genów (np. regiony niekodujące) lub w połączeniu, aby odkryć sieci regulacji genów leżące u podstaw dyskretnych fenotypów. Wreszcie, zbiorcze badania przesiewowe CRISPRi można łączyć z metodami sekwencjonowania RNA pojedynczych komórek, aby umożliwić wielowymiarową charakterystykę perturbacji genów CRISPR.
Zestaw Human CRISPRi Mitochondria Trafficking Motility Kit zawiera 2 sub-pule 5 najlepszych gRNA na gen, a także oddzielną sub-pulę 5 dodatkowych gRNA na gen w celu zwiększenia czułości i zawiera wbudowane niecelujące kontrole. Wszystkie pule są dostosowane funkcjonalnie w oparciu o liczbę przewodników, aby zapewnić około 3 powtórzeń w zależności od linii komórkowej przy 500 gRNA na komórkę. Wektory zawierają zarówno BFP, jak i puromycynę jako markery selekcji oraz zoptymalizowane rusztowanie dla ekspresji i funkcji sgRNA. Każda pula biblioteki zawiera niecelujące kontrole sgRNA. Efektor UCOE KRAB-dCas9 został zaprojektowany z myślą o spójnej ekspresji i hamowaniu, umożliwiając wyciszanie genów, badanie utraty funkcji przy mniejszym ryzyku toksyczności dla komórek z powodu przerwania podwójnej nici, co sprawia, że system CRISPRi jest idealnym wyborem do perturbacji niekodujących genów, zastosowań wymagających odwracalnego, miareczkowalnego rozwiązania i niezbędnych genów.
  • Poszczególne klony CRISPRi można łatwo zamówić online lub kontaktując się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
  • Niestandardowe pule do dalszych badań przesiewowych lub pule CRISPR kompatybilne z 10x Genomics są również dostępne po skontaktowaniu się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Aby uzyskać więcej informacji na temat badań przesiewowych z użyciem CRISPRi/a, kliknij tutaj.
Application
  • Genomika funkcjonalna / walidacja celu
  • Skoncentrowane badania genetyczne
  • Konfiguracja i optymalizacja testu przesiewowego
  • Stworzenie linii komórkowych stabilnie wyrażających KRAB-dCas9
  • Zatwierdzone kontrole pozytywne i negatywne
Biochem/physiol Actions
Potęga CRISPR w inżynierii genomowej, w połączeniu z możliwością przeprowadzania badań przesiewowych na dużą skalę, całego genomu, utraty funkcji (LOF), pozwoliła na nowe przełomy w identyfikacji szlaków genowych w oporności na leki i chorobach. CRISPR jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia dwuniciowych przerw, które często powodują utratę funkcji genów (CRISPR-KO). Jednak pełny zakres zastosowania CRISPR wykracza poza ukierunkowane cięcie DNA. Niezależne od nukleazy zastosowania CRISPR zapewniają taką samą specyficzność celowania, ale zamiast cięcia, CRISPRi pozwala na ukierunkowaną ingerencję w funkcję genu poprzez dostarczanie transkrypcyjnych domen represorowych do określonej sekwencji docelowej przy użyciu zmodyfikowanych kompleksów dCas9 + gRNA. Znokautowanie genów jest komplementarne do CRISPR-KO i CRISPRa (aktywacja) i ma wyraźną przewagę nad istniejącymi strategiami utraty funkcji, takimi jak RNAi. Nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Kalifornijskim w San Francisco, aby zapewnić najlepsze w swojej klasie narzędzia do badań przesiewowych CRISPRi.
Features and Benefits
  • Kompletny, gotowy do użycia zestaw do badań przesiewowych, w tym celowana pula przesiewowa, efektor oraz kontrola pozytywna i negatywna.
  • Najlepszy w swojej klasie algorytm selekcji gRNA UCSF i zoptymalizowane rusztowanie gRNA (F+E)
  • Łatwość optymalizacji: Zatwierdzona kontrola pozytywna celująca w RAB1A i kontrola niecelująca do konfiguracji testu
  • UCOE KRAB-dCas9 dla spójnej ekspresji efektora w szerokiej gamie linii komórkowych
  • Biblioteki dostarczane w wysokim mianie funkcjonalnym, w oparciu o analizę FAC lub CFU
  • Użyj puromycyny i / lub BFP jako markerów selekcji
  • Cele genowe z UCSF zorganizowane w funkcjonalną kategorię Mitochondria, Trafficking, Motility
Other Notes
2 Subpools with a minimum concentration of 1x108 TU/mL(via FACS assay)
CRISPRIL7: CRISPRi Pool H4 Top5 Mitochondria Trafficking Motility
CRISPRIL8: CRISPRi Pool H4 Supp5 Mitochondria Trafficking Motility
2 Controls and 1 Effector Construct with a minimum concentration of 5x105 TU/mL(via FACS or CFU assay) CRISPRIE: KRAB-dCAS9 CRISPRi Construct Lentiviral Transduction Particles
CRISPRI01: CRISPRi Rab1a Control Lentiviral Transduction Particles
CRISPRI06: CRISPRi Nontargeting Control Puromycin Transduction Particles
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRISPRIS07CRISPRIS02CRISPRIS05
description
-
description
-
description
-
description
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
packaging
pkg of 20 vials (4x50μL aliquots for each of the 5 kit components)
packaging
pkg of 20 vials (4x50μL aliquots for each of the 5 kit components)
packaging
pkg of 20 vials (4x50μL aliquots for each of the 5 kit components)
packaging
pkg of 20 vials (4x50μL aliquots for each of the 5 kit components)
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
CRISPR
application(s)
CRISPR
CRISPR
application(s)
CRISPR
CRISPR
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)