Przejdź do
PCRISPR003
Ludzka biblioteka Dolcetto z inhibicją CRISPR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Wysyłka następuje zwykle w ciągu od 6 do 8 tygodni.
82 280,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NE.02
UNSPSC Code:
41105904
82 280,00 zł
Wysyłka następuje zwykle w ciągu od 6 do 8 tygodni.
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 10 vials (5x200µL aliquots of each component)
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 Assay)
application(s)
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Ludzka biblioteka inhibicji CRISPR (CRISPRi) (Dolcetto) to pojedyncza kompaktowa biblioteka, która hamuje ponad 18 000 ludzkich genów i jest wykorzystywana do badań przesiewowych inhibicji w całym genomie przy użyciu efektora KRAB-dCas9. Biblioteka została zaprojektowana tak, aby była kompaktowa i wydajna, aby zmaksymalizować skuteczność i wydajność badań przesiewowych, zgodnie z publikacją Sanson, K.R., et al. Nat Commun 9, 5416 (2018).
Niestandardowe pule do dalszych badań przesiewowych lub pule 10x Genomics Compatible CRISPR są również dostępne po skontaktowaniu się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
  • Genomika funkcjonalna / walidacja celu
  • Skoncentrowane badania przesiewowe aktywacji genetycznej
  • Zatwierdzone kontrole pozytywne i negatywne
  • Konfiguracja i optymalizacja testu przesiewowego
  • Stworzenie linii komórkowych stabilnie wyrażających KRAB-dCas9
Biochem/physiol Actions
Potęga CRISPR w inżynierii genomowej, w połączeniu z możliwością przeprowadzania na dużą skalę badań przesiewowych całego genomu pod kątem utraty funkcji (LOF), pozwoliła na przełom w identyfikacji szlaków genowych w oporności na leki i chorobach. CRISPR jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia dwuniciowych przerw, które często powodują utratę funkcji genów (CRISPR-KO). Jednak pełny zakres użyteczności CRISPR wykracza poza ukierunkowane cięcie DNA. Aplikacje CRISPR niezależne od nukleazy zapewniają taką samą specyficzność celowania. Zamiast cięcia, CRISPRi pozwala na ukierunkowaną ingerencję w funkcję genu poprzez dostarczanie domen represora transkrypcji do określonej sekwencji docelowej przy użyciu zmodyfikowanych kompleksów dCas9 + gRNA. Znokautowanie genów uzupełnia CRISPR-KO i CRISPRa (aktywacja) i ma wyraźną przewagę nad istniejącymi strategiami utraty funkcji, takimi jak RNAi.
Features and Benefits
  • Skoncentruj się na swoich badaniach, a my wygenerujemy bibliotekę lentiwirusów do badań przesiewowych
  • Kompaktowa i gotowa do użycia biblioteka CRISPRi ~6 sgRNA
  • Zoptymalizowane (F+E) rusztowanie gRNA (pule tylko gRNA, KRAB-dCas9 sprzedawane oddzielnie)
  • Może być sparowany z CRISPRICON w celu ułatwienia optymalizacji przy użyciu zwalidowanej kontroli pozytywnej ukierunkowanej na RAB1A i kontroli niecelującej do konfiguracji testu
  • UCOE KRAB-dCas9 dla spójnej ekspresji efektora w szerokiej gamie linii komórkowych
  • Łatwość optymalizacji: Wykorzystuje BFP i Puromycynę jako markery selekcji pod promotorem EF1alfa.
Other Notes
2 Subpools with a minimum concentration of 5x108 VP/mL(via p24 assay)
PCRISPR003A - Human CRISPR Inhibition Dolcetto Library Set A
PCRISPR003B - Human CRISPR Inhibition Dolcetto Library Set B
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PCRISPR005PCRISPR001PCRISPR002
description
-
description
-
description
-
description
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
packaging
pkg of 10 vials (5x200µL aliquots of each component)
packaging
pkg of 5 vials (5x200µL aliquots )
packaging
pkg of 10 vials (5x200µL aliquots of each component)
packaging
pkg of 10 vials (5x200µL aliquots of each component)
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 Assay)
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 Assay)
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 Assay)
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 Assay)
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
Not applicable
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)