Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 35 340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NE.02
UNSPSC Code:
12352200
35 340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 20 vials (4x50μL aliquots for each of the 5 kit components)
application(s)
CRISPR
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
CRISPRi to potężne narzędzie do modulowania ekspresji genów. Technologia ta wykorzystuje dCas9 do działania jako syntetyczne czynniki transkrypcyjne poprzez rekrutację endogennych kompleksów represorów transkrypcji do promotorów genów i wzmacniaczy, co skutkuje obniżeniem transkrypcji genów. CRISPRi osiąga fenotypy LOF bez ograniczeń RNAi i CRISPR KO, chociaż CRISPRi opiera się na dostarczaniu przez lentiwirusy, technologia ta oferuje nowe możliwości inżynierii genomu. CRISPRi może być stosowana indywidualnie, aby celować w obszary genomu, które są niedostępne dla innych technologii perturbacji genów (np. regiony niekodujące) lub w połączeniu, aby odkryć sieci regulacji genów leżące u podstaw dyskretnych fenotypów. Wreszcie, zbiorcze badania przesiewowe CRISPRi można łączyć z metodami sekwencjonowania RNA pojedynczych komórek, aby umożliwić wielowymiarową charakterystykę perturbacji genów CRISPR.
Zestaw Human CRISPRi Unassigned (Novel Targets) Kit zawiera 2 sub-pule 5 najlepszych gRNA na gen, a także oddzielną sub-pulę 5 dodatkowych gRNA na gen w celu zwiększenia czułości i zawiera wbudowane kontrole niecelujące. Wszystkie pule są dostosowane funkcjonalnie w oparciu o liczbę przewodników, aby zapewnić około 3 powtórzeń w zależności od linii komórkowej przy 500 gRNA na komórkę. Wektory zawierają zarówno BFP, jak i puromycynę jako markery selekcyjne oraz zoptymalizowane rusztowanie dla ekspresji i funkcji sgRNA. Każda pula biblioteki zawiera niecelujące kontrole sgRNA. Efektor UCOE KRAB-dCas9 został zaprojektowany z myślą o spójnej ekspresji i hamowaniu, umożliwiając wyciszanie genów, badanie utraty funkcji przy mniejszym ryzyku toksyczności dla komórek z powodu przerwania podwójnej nici, co sprawia, że system CRISPRi jest idealnym wyborem do perturbacji niekodujących genów, zastosowań wymagających odwracalnego, miareczkowalnego rozwiązania i niezbędnych genów.
Aby uzyskać więcej informacji na temat badań przesiewowych z użyciem CRISPRi/a, kliknij tutaj.
Zestaw Human CRISPRi Unassigned (Novel Targets) Kit zawiera 2 sub-pule 5 najlepszych gRNA na gen, a także oddzielną sub-pulę 5 dodatkowych gRNA na gen w celu zwiększenia czułości i zawiera wbudowane kontrole niecelujące. Wszystkie pule są dostosowane funkcjonalnie w oparciu o liczbę przewodników, aby zapewnić około 3 powtórzeń w zależności od linii komórkowej przy 500 gRNA na komórkę. Wektory zawierają zarówno BFP, jak i puromycynę jako markery selekcyjne oraz zoptymalizowane rusztowanie dla ekspresji i funkcji sgRNA. Każda pula biblioteki zawiera niecelujące kontrole sgRNA. Efektor UCOE KRAB-dCas9 został zaprojektowany z myślą o spójnej ekspresji i hamowaniu, umożliwiając wyciszanie genów, badanie utraty funkcji przy mniejszym ryzyku toksyczności dla komórek z powodu przerwania podwójnej nici, co sprawia, że system CRISPRi jest idealnym wyborem do perturbacji niekodujących genów, zastosowań wymagających odwracalnego, miareczkowalnego rozwiązania i niezbędnych genów.
- Poszczególne klony CRISPRi można łatwo zamówić online lub kontaktując się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
- Niestandardowe pule do dalszych badań przesiewowych lub pule CRISPR kompatybilne z 10x Genomics są również dostępne po skontaktowaniu się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Aby uzyskać więcej informacji na temat badań przesiewowych z użyciem CRISPRi/a, kliknij tutaj.
Application
- Genomika funkcjonalna / walidacja celu
- Skoncentrowane badania genetyczne
- Konfiguracja i optymalizacja testu przesiewowego
- Stworzenie linii komórkowych stabilnie wyrażających KRAB-dCas9
- Zatwierdzone kontrole pozytywne i negatywne
Biochem/physiol Actions
Potęga CRISPR w inżynierii genomowej, w połączeniu z możliwością przeprowadzania badań przesiewowych na dużą skalę, całego genomu, utraty funkcji (LOF), pozwoliła na nowe przełomy w identyfikacji szlaków genowych w oporności na leki i chorobach. CRISPR jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia dwuniciowych przerw, które często powodują utratę funkcji genów (CRISPR-KO). Jednak pełny zakres zastosowania CRISPR wykracza poza ukierunkowane cięcie DNA. Niezależne od nukleazy zastosowania CRISPR zapewniają taką samą specyficzność celowania, ale zamiast cięcia, CRISPRi pozwala na ukierunkowaną ingerencję w funkcję genu poprzez dostarczanie transkrypcyjnych domen represorowych do określonej sekwencji docelowej przy użyciu zmodyfikowanych kompleksów dCas9 + gRNA. Znokautowanie genów jest komplementarne do CRISPR-KO i CRISPRa (aktywacja) i ma wyraźną przewagę nad istniejącymi strategiami utraty funkcji, takimi jak RNAi. Nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Kalifornijskim w San Francisco, aby zapewnić najlepsze w swojej klasie narzędzia do badań przesiewowych CRISPRi.
Features and Benefits
- Kompletny, gotowy do użycia zestaw do badań przesiewowych, w tym celowana pula przesiewowa, efektor oraz kontrola pozytywna i negatywna.
- Najlepszy w swojej klasie algorytm selekcji gRNA UCSF i zoptymalizowane rusztowanie gRNA (F+E)
- Łatwość optymalizacji: Zatwierdzona kontrola pozytywna celująca w RAB1A i kontrola niecelująca do konfiguracji testu
- UCOE KRAB-dCas9 dla spójnej ekspresji efektora w szerokiej gamie linii komórkowych
- Biblioteki dostarczane w wysokim mianie funkcjonalnym, w oparciu o analizę FAC lub CFU
- Użyj puromycyny i / lub BFP jako markerów selekcji
- Cele genowe z UCSF podzielone na kategorie funkcjonalne nieprzypisane (nowe cele)
Other Notes
2 Subpools with a minimum concentration of 1x108 TU/mL(via FACS assay)
CRISPRIL13: CRISPRi Pool H7 Top5 Unassigned
CRISPRIL14: CRISPRi Pool H7 Supp5 Unassigned
2 Controls and 1 Effector Construct with a minimum concentration of 5x105 TU/mL(via FACS or CFU assay) CRISPRIE: KRAB-dCAS9 CRISPRi Construct Lentiviral Transduction Particles
CRISPRI01: CRISPRi Rab1a Control Lentiviral Transduction Particles
CRISPRI06: CRISPRi Nontargeting Control Puromycin Transduction Particles
CRISPRIL13: CRISPRi Pool H7 Top5 Unassigned
CRISPRIL14: CRISPRi Pool H7 Supp5 Unassigned
2 Controls and 1 Effector Construct with a minimum concentration of 5x105 TU/mL(via FACS or CFU assay) CRISPRIE: KRAB-dCAS9 CRISPRi Construct Lentiviral Transduction Particles
CRISPRI01: CRISPRi Rab1a Control Lentiviral Transduction Particles
CRISPRI06: CRISPRi Nontargeting Control Puromycin Transduction Particles
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| packaging pkg of 20 vials (4x50μL aliquots for each of the 5 kit components) | packaging pkg of 20 vials (4x50μL aliquots for each of the 5 kit components) | packaging pkg of 20 vials (4x50μL aliquots for each of the 5 kit components) | packaging pkg of 20 vials (4x50μL aliquots for each of the 5 kit components) |
| application(s) CRISPR | application(s) CRISPR | application(s) CRISPR | application(s) CRISPR |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?