Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NE.02
UNSPSC Code:
12352200
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
packaging
vial of 50 μL
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
application(s)
CRISPR
CRISPR
selection
kanamycin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Gotowe do użycia plazmidy ekspresyjne Cas9 i guid RNA (gRNA) z reporterem GUS
Produkty CRISPR Plant Cas9 są przeznaczone do transformacji roślin za pośrednictwem Agrobacterium. Produkty są oparte na CRISPR-Cas9 typu IIA pochodzącym zeStreptococcus pyogenes. Natywna sekwencja kodująca Cas9 jest zoptymalizowana pod kątem ekspresji odpowiednio u roślin jednoliściennych i dwuliściennych. Konstrukty monocot Cas9 zawierają promotor monocot U6 do ekspresji sgRNA, a konstrukty dicot Cas9 zawierają promotor dicot U6.
Sadzonki Arabidopsis wykiełkowały w 6-dołkowych płytkach do hodowli tkankowej. Sadzonki zainfekowano bakteriami Agrobacterium, które zawierały plazmidy CRISPR z reporterem GUS. Po 3-4 dniach transfekcji wykryto ekspresję GUS. b-glukuronidaza (GUS) jest enzymem, który hydrolizuje bezbarwne glukuronidy, dając barwny produkt
Produkty CRISPR Plant Cas9 są przeznaczone do transformacji roślin za pośrednictwem Agrobacterium. Produkty są oparte na CRISPR-Cas9 typu IIA pochodzącym zeStreptococcus pyogenes. Natywna sekwencja kodująca Cas9 jest zoptymalizowana pod kątem ekspresji odpowiednio u roślin jednoliściennych i dwuliściennych. Konstrukty monocot Cas9 zawierają promotor monocot U6 do ekspresji sgRNA, a konstrukty dicot Cas9 zawierają promotor dicot U6.
Sadzonki Arabidopsis wykiełkowały w 6-dołkowych płytkach do hodowli tkankowej. Sadzonki zainfekowano bakteriami Agrobacterium, które zawierały plazmidy CRISPR z reporterem GUS. Po 3-4 dniach transfekcji wykryto ekspresję GUS. b-glukuronidaza (GUS) jest enzymem, który hydrolizuje bezbarwne glukuronidy, dając barwny produkt
Application
- Aby zweryfikować pomyślną integrację T-DNA z genomem rośliny
- Receptor GUS kontroli gGAPDH pszenicy dla roślin jednoliściennych do transformacji za pośrednictwem Agrobacterium
Biochem/physiol Actions
Systemy CRISPR/Cas są wykorzystywane przez bakterie i archeony do obrony przed inwazją wirusów i plazmidów. Niedawno system CRISPR/Cas typu II z bakterii Streptococcus pyogenes został zaprojektowany do funkcjonowania w systemach eukariotycznych przy użyciu dwóch składników molekularnych: pojedynczego białka Cas9 i niekodującego RNA (gRNA). Endonukleazę Cas9 można zaprogramować za pomocą pojedynczego gRNA, kierując dwuniciowe pęknięcie DNA (DSB) w pożądane miejsce genomu. Podobnie jak w przypadku DSB indukowanych przez nukleazy z palcem cynkowym (ZFN), komórka aktywuje następnie endogenne procesy naprawy DNA, albo niehomologiczne łączenie końców (NHEJ), albo naprawę ukierunkowaną homologicznie (HDR), aby wyleczyć docelowe DSB.
Features and Benefits
- Niski koszt, opcja edycji genomu w porównaniu do innych metod.
- Łatwy w użyciu
- Zamawianie online
- Gotowość do wysyłki w ciągu 2 dni
Other Notes
1 vial containing 50ul of 20ng/ul plasmid DNA
Keep reagent tubes closed when not in use.
Practice aseptic lab technique to avoid DNase contamination.
Keep reagent tubes closed when not in use.
Practice aseptic lab technique to avoid DNase contamination.
For ordering any of our custom CRISPR plant products please visit: CUSTOM ORDERING FORM
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant expressed in E. coli |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| application(s) CRISPR | application(s) CRISPR | application(s) CRISPR | application(s) CRISPR |
| packaging vial of 50 μL | packaging vial of 50 μL | packaging - | packaging vial of 50 μL |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?