Przejdź do
CRISPRPL02
Kontrola reportera CRISPR GUS GAPDH dla roślin dwuliściennych
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1730,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
packaging
vial of 50 μL
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
application(s)
CRISPR
CRISPR
selection
kanamycin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Gotowe do użycia plazmidy ekspresyjne Cas9 i guid RNA (gRNA) z reporterem GUS
Produkty CRISPR Plant Cas9 są przeznaczone do transformacji roślin za pośrednictwem Agrobacterium. Produkty są oparte na CRISPR-Cas9 typu IIA pochodzącym ze Streptococcus pyogenes. Natywna sekwencja kodująca Cas9 jest zoptymalizowana pod kątem ekspresji odpowiednio u roślin jednoliściennych i dwuliściennych. Konstrukty monocot Cas9 zawierają promotor monocot U6 do ekspresji sgRNA, a konstrukty dicot Cas9 zawierają promotor dicot U6.
Sadzonki Arabidopsis wykiełkowały w 6-dołkowych płytkach do hodowli tkankowej
Sadzonki zostały zainfekowane bakteriami Agrobacterium, które zawierały plazmidy CRISPR z reporterem GUS. Po 3-4 dniach transfekcji wykryto ekspresję GUS. b-glukuronidaza (GUS) jest enzymem, który hydrolizuje bezbarwne glukuronidy, dając kolorowy produkt
Application
  • Aby zweryfikować pomyślną integrację T-DNA z genomem rośliny
  • Receptor GUS kontroli gGAPDH pszenicy dla roślin jednoliściennych do transformacji za pośrednictwem Agrobacterium
Biochem/physiol Actions
Systemy CRISPR/Cas są wykorzystywane przez bakterie i archeony do obrony przed inwazją wirusów i plazmidów. Niedawno system CRISPR/Cas typu II z bakterii Streptococcus pyogenes został zaprojektowany do funkcjonowania w systemach eukariotycznych przy użyciu dwóch składników molekularnych: pojedynczego białka Cas9 i niekodującego RNA (gRNA). Endonukleazę Cas9 można zaprogramować za pomocą pojedynczego gRNA, kierując dwuniciowe pęknięcie DNA (DSB) w pożądane miejsce genomu. Podobnie jak w przypadku DSB indukowanych przez nukleazy z palcem cynkowym (ZFN), komórka aktywuje następnie endogenne procesy naprawy DNA, albo niehomologiczne łączenie końców (NHEJ), albo naprawę ukierunkowaną homologicznie (HDR), aby wyleczyć docelowe DSB.
Features and Benefits
  • Niski koszt, opcja edycji genomu w porównaniu do innych metod.
  • Łatwy w użyciu
  • Zamawianie online
  • Gotowość do wysyłki w ciągu 2 dni
Other Notes
1 vial containing 50ul of 20ng/ul plasmid DNA
Keep reagent tubes closed when not in use.
Practice aseptic lab technique to avoid DNase contamination.
For ordering any of our custom CRISPR plant products please visit: CUSTOM ORDERING FORM
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRISPRPL01CRISPRPLCAS9RFPVP
description
-
description
-
description
-
description
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
selection
kanamycin
selection
kanamycin
selection
-
selection
ampicillin
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
concentration
-
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of Plasmid DNA)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)