Przejdź do
CS0170
Thioredoxin Reductase Assay Kit
1 kit sufficient for 100 assays (1 mL)
Synonim(y):
Thioredoxin Reductase Activity Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3970,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
3970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
usage
 kit sufficient for 100 assays (1 mL)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
The Thioredoxin Reductase Assay Kit uses a colorimetric assay for the determination of thioredoxin reductase activity in mammalian cells and tissues. It is based on the reduction of 5,5′-dithiobis(2-nitrobenzoic) acid (DTNB) with NADPH to 5-thio-2-nitrobenzoic acid (TNB) that produces a strong yellow color that is measured at 412 nm.
DTNB + NADPH + H+ ↔ 2 TNB + NADP+
Application
Using post nuclear extracts of rat liver, the kit shows linearity up to 0.25 units per mL. In this preparation, ~20% of the activity is due to non-specific reductase activity (refractory to the TrxR inhibitor).
Features and Benefits
  • An easy and simple method
  • The kit contains all the reagents required for a colorimetric assay of mammalian thioredoxin reductase
  • The kit includes an inhibitor solution for specific inhibition of mammalian thioredoxin reductase
  • The kit has been tested with heart muscle, as well as lysates from cell lines such as HeLa, A549, Jurkat, U937, A431, COS, CHO, and NIH 3T3 cells
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GRSAT9698T7915
description
1 kit sufficient for 100 assays (1 mL)
description
Sufficient for 100 colorimetric tests
description
buffered aqueous glycerol solution, ≥100 units/mg protein (Bradford)
description
ammonium sulfate suspension, >25 units/mg protein (Bradford)
Gene Information
human ... TXNRD1(7296), TXNRD2(10587), TXNRD3(114112)
Gene Information
human ... GSR(2936)
Gene Information
rat ... Txnrd1(58819)
Gene Information
Escherichia coli K12 ... trxB(949054)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
usage
 kit sufficient for 100 assays (1 mL)
usage
sufficient for 100 tests
usage
-
usage
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Słowo ostrzegawcze
Warning
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT SE 2
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)