Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5050,00 zł
Quality Segment
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TGM1(7051), TGM2(7052), TGM3(7053), TGM4(7047), TGM5(9333), TGM6(343641), TGM7(116179)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for assays in two 96-well plates | description for serum, plasma and cell culture supernatants | description sufficient for 100 fluorometric tests | description sufficient for 100 colorimetric tests |
| Gene Information human ... TGM1(7051), TGM2(7052), TGM3(7053), TGM4(7047), TGM5(9333), TGM6(343641), TGM7(116179) | Gene Information human ... TGM7(116179) | Gene Information - | Gene Information - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Słowo ostrzegawcze
Danger
WGK
WGK 3
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?