Przejdź do
CS2000
Zestaw do badań przesiewowych inhibitorów SARS-CoV-2 (COVID-19)
Based on SPIKE - ACE2 Binding Assay, Colorimetric, sufficient for 200 tests
Synonim(y):
ACE2, Białko S, Białko spike, COVID-19, SARS-CoV-2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4780,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352200
4780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
zaprojektowany w celu uproszczenia identyfikacji i charakterystyki inhibitorów SARS-CoV-2.
Application
Zestaw do badań przesiewowych inhibitorów SARS-CoV-2 jest wygodnym narzędziem, zaprojektowanym w celu uproszczenia identyfikacji i charakterystyki inhibitorów SARS-CoV-2. Kluczowa interakcja między SARS-CoV-2 a komórkami ludzkimi zachodzi poprzez interakcję białko-białko ludzkiego receptora ACE2 i białka wirusowego Spike - białka S. Domena wiążąca receptor (RBD) białka S jest domeną, która specyficznie wiąże się z ACE2. Nasz zestaw do badań przesiewowych inhibitorów SARS-CoV-2 zawiera zarówno ludzkie białko ACE, jak i wirusową domenę RBD białka S. Zestaw opiera się na kolorymetrycznym teście ELISA, w którym biotynylowana ACE2 (biotyna ACE2) i peroksydaza Extravidin® są używane do wykrywania interakcji ACE2:RBD. Jedna cząsteczka Extravidin® wiąże cztery cząsteczki biotyny poprzez niekowalencyjną interakcję, która jest zasadniczo nieodwracalna. Wizualizację wiązania uzyskuje się za pomocą dichlorowodorku o-fenylenodiaminy (OPD), substratu peroksydazy o absorbancji przy 450 nm.
Inhibitory i neutralizujące przeciwciała przeciwko RBD, które zakłócają interakcję ACE2:RBD, spowodują zmniejszenie sygnału kolorymetrycznego.
Biochem/physiol Actions
SARS-CoV-2 - koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2) należy do Coronaviridae (CoV) - dużej rodziny wirusów, które zwykle powodują łagodne do umiarkowanych choroby górnych dróg oddechowych.1 CoV to jednoniciowe wirusy RNA. Mają wysoki wskaźnik mutacji i dlatego są bardzo zróżnicowane.1 Ich gospodarzami są ssaki ludzkie i inne, a także ptaki.1
SARS-CoV-2 infekuje komórki, które wyrażają enzym konwertujący angiotensynę 2 (ACE2).2 ACE2 wiąże się z białkiem kolca (S) związanym z otoczką wirusa jako receptorem komórkowym, po proteolitycznym rozszczepieniu zarówno S, jak i ACE2 przez proteazy serynowe.3 Uważa się, że białko S jest celem przeciwciał neutralizujących, ponieważ jest to główna glikoproteina transbłonowa odpowiedzialna za wiązanie receptora i wejście wirionu.4
Białko S jest białkiem trimerycznym. Podczas wiązania z ACE2, białko S ulega znacznej rearanżacji strukturalnej, aby ułatwić fuzję błony wirusowej z błoną komórkową gospodarza.5 Domena wiążąca receptor (RBD) białka S jest domeną, która specyficznie wiąże się z ACE2. RBD jest głównym celem dla przeciwciał neutralizujących koronawirusy6, a przeciwciała anty-RBD prawdopodobnie korelują z neutralizacją wirusa.7
Features and Benefits
Kalkulator pomocniczy (kliknij tutaj, aby pobrać plik excel kalkulatora)
Nasz zestaw do badań przesiewowych inhibitorów SARS-CoV-2 wesprze badania, umożliwiając przesiewanie i odkrywanie inhibitorów jako potencjalnych leków na COVID-19.
Legal Information
ExtrAvidin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB3501126SAB3501130SAB3501121
description
Based on SPIKE - ACE2 Binding Assay, Colorimetric, sufficient for 200 tests
description
affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)