Przejdź do
D0195
Dimethylethylammoniumpropane sulfonate
≥97% (TLC)
Synonim(y):
NDSB 195
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H17NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
eCl@ss:
32150319
820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
zwitterionic
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
mol wt
195.28 g/mol
technique(s)
LC/MS: suitable, protein quantification: suitable
color
white
application(s)
detection
storage temp.
room temp
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CC)(C)C
InChI key
NNCRHRDBFDCWPA-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethylethylammoniumpropane sulfonate is a zwitterionic solubilizing agent with usefulness in protein crystallization.
Application
Dimethylethylammoniumpropane sulfonate has been used in a study to assess the functional properties of the separate subunits of the human DNA helicase II/Ku autoantigen. It has also been used in a study to investigate the swelling behaviors of copolymeric hydrogels in various saline solutions.
Non-detergent sulfobetaine is a compound used for non-denaturing protien purification. Increases the extraction yield of membrane, nuclear and cytoskeletal associated proteins. Zwitterionic over a wide pH range, easily removed by dialysis and no significant absorption in the near UV range. Specific applications include microsomal protein extraction, nuclear protein recovery, precipitation reduction in IEF, and membrane-bound protease purification.
Other Notes
This product is non-micelle forming.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FLUH99CE2508480001N0665
description
≥97% (TLC)
description
-
description
A non-detergent sulfobetaine. Reported to prevent protein aggregation and facilitate the renaturation of chemically and thermally denatured proteins.
description
≥98% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
-
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
technique(s)
protein quantification: suitable, LC/MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
DNA extraction: suitable
application(s)
detection
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)