Przejdź do
D0196
Doxercalciferol
≥98% (HPLC), solubility: >10 mg/mL in DMSO
Synonim(y):
(5Z,7E,22E)-9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraene-1α,3β-diol, (5Z,7E,22E)-9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraene-1,3-diol, 1α-Hydroxyergocalciferol, 1α-Hydroxyvitamin D2, 1α-OHD2, 1-α-Hydroxyvitamin D2, 1-Hydroxyergocalciferol, TSA 840
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H44O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: >10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C
InChI
1S/C28H44O2/c1-18(2)19(3)9-10-20(4)25-13-14-26-22(8-7-15-28(25,26)6)11-12-23-16-24(29)17-27(30)21(23)5/h9-12,18-20,24-27,29-30H,5,7-8,13-17H2,1-4,6H3/b10-9+,22-11+,23-12-/t19-,20+,24+,25+,26-,27-,28+/m0/s1
InChI key
HKXBNHCUPKIYDM-CGMHZMFXSA-N
Gene Information
human ... VDR(7421)
Biochem/physiol Actions
Doxercalciferol is a Vitamin D2 analogue, a Vitamin D Receptor Activator (VDRA).
Doxercalciferol is a Vitamin D2 analogue, a Vitamin D Receptor Activator (VDRA). Doxercalciferol acts as a pro-hormone, needing 25-hydroxylation in the liver for bioactivation into 1α, 25-hydroxyvitamin D2. Pivotal studies in adults on dialysis have demonstrated control of secondary hyperparathyroidism that is superior to placebo therapy, without undue suppression of 1st IMA-PTH < 300 pg/mL, or occurrences of hypercalcemia. Doxercalciferol has been shown to be effective in controlling secondary hyperparathyroidism of adult patients with CKD stages 3-4.
Doxercalciferol is a vitamin D2 analog that acts as a pro-hormone, activated in the liver to 1α,25-dihydroxyvitamin D2.
Doxercalciferol is a vitamin D2 analog that acts as a pro-hormone, activated in the liver to 1α,25-dihydroxyvitamin D2. Despite its relatively low affinity for the vitamin D receptor (VDR) (before activation), it is effective at suppressing expression of the parathyroid hormone (PTH) gene, and appears to act through the VDR.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1225601H4014740071
description
≥98% (HPLC), solubility: >10 mg/mL in DMSO
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
description
100 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
98% (CP)
form
powder
form
-
form
powder
form
solution
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Doxercalciferol
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)