Przejdź do
D0550
3,5-Dinitrosalicylic acid
used in colorimetric determination of reducing sugars
Synonim(y):
3,5-Dinitro-2-hydroxybenzoic acid, DNS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(O2N)2C6H2-2-(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.12
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-204-3
Beilstein/REAXYS Number:
2220661
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC and titration)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC and titration)
form
powder
mp
168-172 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)c1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4N2O7/c10-6-4(7(11)12)1-3(8(13)14)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
InChI key
LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
Application
3,5-Dinitrosalicylic acid (DNS) has been used to stop the reaction in in vitro α-amylase inhibition study. It has also been used for the quantitation of enzymatically released reducing sugars.
Biochem/physiol Actions
3,5-Dinitrosalicylic acid (DNS) is used in colorimetric determination of reducing sugars and to analyze glycosidase (glycoside hydrolase) activity by quantitation of enzymatically released reducing sugar. The dinitrosalicylic acid method has been compared to the Nelson-Somogi colorimetric method.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
128848
description
used in colorimetric determination of reducing sugars
description
98%
assay
≥98% (HPLC and titration)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
form
powder
form
powder
mp
168-172 °C (lit.)
mp
168-172 °C (lit.)
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Dinitrosalicylic acid
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)