Przejdź do
D0629
3,5-Diiodo-L-thyronine
thyroid hormone analog
Synonim(y):
3,5-Diiodo-4-(4-hydroxyphenoxy)-L-phenylalanine, 3,5-T2, O-(4-Hydroxyphenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
989,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H13I2NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
525.08
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-867-7
Beilstein/REAXYS Number:
2707891
MDL number:
989,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
mp
255 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)cc2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H13I2NO4/c16-11-5-8(7-13(18)15(20)21)6-12(17)14(11)22-10-3-1-9(19)2-4-10/h1-6,13,19H,7,18H2,(H,20,21)/t13-/m0/s1
InChI key
ZHSOTLOTTDYIIK-ZDUSSCGKSA-N
Biochem/physiol Actions
3,5-Diiodo-L-thyronine ((T(2)) is an iodinated thyronine hormone that regulates gene activity affecting processes such as homeostasis, lipid metabolism and insulin resistance.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1204339
description
thyroid hormone analog
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
-
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mp
255 °C
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Diiodo-L-thyronine
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)