Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 589,00 zł |
Informacje o tej pozycji
589,00 zł
Nazwa produktu
3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydrate, crystalline
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
form
crystalline
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
mp
200 °C (dec.) (lit.)
solubility
4 M NH4OH in methanol: 50 mg/mL, clear, yellow-green
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H9I2NO3/c10-5-1-4(2-6(11)8(5)13)3-7(12)9(14)15/h1-2,7,13H,3,12H2,(H,14,15)/t7-/m0/s1
InChI key
NYPYHUZRZVSYKL-ZETCQYMHSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description crystalline | description thyroid hormone analog | description 98% | description 97% |
| form crystalline | form powder | form - | form - |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay 98% | assay 97% |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| color white | color white to off-white | color - | color - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?