Przejdź do
D0761
Diacetoxyscirpenol
from Fusarium sambucinum
Synonim(y):
12,13-Epoxytrichothec-9-ene-3,4,15-triol-4,15-diacetate, 4β,15-Diacetoxy-3α-hydroxy-12,13 epoxy-trichothec-9-ene, Anguidin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H26O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.41
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
218-873-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1354986
eCl@ss:
32150313
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Fusarium sambucinum
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@]12CCC(C)=C[C@H]1O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@]2(C)[C@@]34CO4
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)