Przejdź do
D101
(±)-DOI hydrochloride
≥98% (HPLC), solid,  5-HT2 serotonin receptor agonist
Synonim(y):
(±)-1-(2,5-Dimethoxy-4-iodophenyl)-2-aminopropane hydrochloride, (±)-2,5-Dimethoxy-4-iodoamphetamine hydrochloride, (±)-DOI
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16INO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
357.62
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Produkt D101 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(±)-DOI hydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
drug control
Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada, kontrollierte Droge in Deutschland
color
white to off-white
solubility
H2O: 10 mg/mL, ethanol: 2 mg/mL
SMILES string
NC(C)CC1=CC(OC)=C(I)C=C1OC.Cl
InChI
1S/C11H16INO2.ClH/c1-7(13)4-8-5-11(15-3)9(12)6-10(8)14-2;/h5-7H,4,13H2,1-3H3;1H
InChI key
QVFDMWGKHUFODK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
(±)-DOI hydrochloride is a potent and selective 5-HT2 serotonin receptor agonist that crosses the blood-brain barrier, increases dopamine turnover and the treatment with DOI counteracted the expression of the nicotine-induced locomotor and neurochemical sensitization, but had no effect on nicotine-induced behavioral disinhibition. The responses to DOI provide evidence that of these receptors are abundant in the cortex, and show relatively lower levels in hippocampus and cerebellum.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)