Przejdź do
D1260
Decamethonium bromide
crystalline
Synonim(y):
Decamethylene bis(trimethylammonium bromide), Decane-1,10-bis(trimethylammonium bromide)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
547,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
775,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3N(Br)(CH2)10N(Br)(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-772-2
Beilstein/REAXYS Number:
3728288
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Form:
crystalline
547,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
crystalline
Quality Segment
color
off-white
mp
263-267 °C (lit.)
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
[Br-].[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C16H38N2.2BrH/c1-17(2,3)15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18(4,5)6;;/h7-16H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
HLXQFVXURMXRPU-UHFFFAOYSA-L
Application
Decamethonium bromide has been used to induce paralysis in duck embryo.
Biochem/physiol Actions
Decamethonium serves as a muscle relaxant and is also a neuromuscular blocking agent. It has a molecular weight of 258.4.
Nicotinic acetylcholine receptor partial agonist and neuromuscular blocking agent; depolarizes striated muscles and blocks their activity.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
396966BP1047T2580000
Tropicamide British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1047
Tropicamide
Tropicamide European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T2580000
Tropicamide
description
crystalline
description
Ion-Pair reagent, ≥99%
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
crystalline
form
-
form
solid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
color
off-white
color
-
color
-
color
-
mp
263-267 °C (lit.)
mp
263-267 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Gene Information
human ... CHRNA1(1134), CHRNA10(57053), CHRNA2(1135), CHRNA3(1136), CHRNA4(1137), CHRNA5(1138), CHRNA6(8973), CHRNA7(1139), CHRNA9(55584), CHRNB1(1140), CHRNB2(1141), CHRNB3(1142), CHRNB4(1143), CHRND(1144), CHRNE(1145), CHRNG(1146)
Gene Information
human ... CHRNA1(1134), CHRNB1(1140), CHRND(1144), CHRNE(1145), CHRNG(1146)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
originator
GlaxoSmithKline
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Decamethonium bromide
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)