Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 762,00 zł |
Informacje o tej pozycji
762,00 zł
Nazwa produktu
Dextrorphan tartrate, powder
description
Drug Control: Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
Quality Segment
form
powder
drug control
Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CC[C@@]23CCCC[C@@H]2[C@@H]1Cc4ccc(O)cc34
InChI
1S/C17H23NO.C4H6O6/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t14-,16+,17+;1-,2-/m10/s1
InChI key
RWTWIZDKEIWLKQ-FEBOIHDFSA-N
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description ACS reagent, 99% | description 1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form liquid |
| Gene Information human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| description Drug Control: Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet | description - | description - | description Drug Control: Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet |
| drug control Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet | drug control - | drug control - | drug control Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet |
| color white | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextrorphan tartrate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?