Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 296,00 zł |
Informacje o tej pozycji
296,00 zł
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
glucose: no (Dextro)
sodium pyruvate: no
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Application
- for decellularization of extracellular matrix (ECM)
- to rinse biosensor chip to remove physically adsorbed mycolic acids
- for washing cells before staining during in vitro biocompatibility test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description With calcium chloride and magnesium chloride, 10×, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description With MgCl2 and CaCl2, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description liquid, sterile-filtered, DPBS Modified 10X, without calcium, without magnesium, suitable for cell culture | description 10×, Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. room temp |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
| components glucose: no (Dextro) | components sodium pyruvate: no | components - | components sodium pyruvate: no |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
22691-02-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?