Przejdź do
D1429
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-N-methylbenzoxazolium perchlorate
99% purity (TLC), powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C18H19N2O5Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.81
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-N-methylbenzoxazolium perchlorate, 99% (TLC)
Quality Segment
assay
99% (TLC)
form
powder
color
dark red
solubility
DMSO: 10 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1ccc(cc1)\C=C\c2o[n+](C)c3ccccc23
InChI
1S/C18H19N2O.ClHO4/c1-19(2)15-11-8-14(9-12-15)10-13-18-16-6-4-5-7-17(16)20(3)21-18;2-1(3,4)5/h4-13H,1-3H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
FDPJLIFXRNZDJR-UHFFFAOYSA-M
Application
DNA, RNA stain with advantageous spectral properties for cytometric applications.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)