Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1880,00 zł 1598,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
745431
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
grade
Molecular Biology
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
mp
91.5-93.5 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
C=CC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)C=C
InChI
1S/C10H14N2O2/c1-3-9(13)11-5-7-12(8-6-11)10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChI key
YERHJBPPDGHCRJ-UHFFFAOYSA-N
General description
1,4-Bis(acryloyl)piperazine is a reagent that can be substituted for bis-acrylamide in the preparation of polyacrylamide gels.
Application
Suitable for preparation of gels for PAGE, IEF, 2D electrophoresis and protein sequencing.
Features and Benefits
- increases the gel strength and resolution
- reduces background for silver background
- can be substituted for bisacrylamide without changing polymerization protocol
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description For acrylamide gel electrophoresis | description BioXtra, suitable for electrophoresis, ≥99.0% (TLC) |
| technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 91.5-93.5 °C (lit.) | mp 91.5-93.5 °C (lit.) |
| form powder | form solid |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| product line BioReagent | product line BioXtra |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?