Przejdź do
D2004
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
suitable for histochemical demonstration of nitro blue tetrazolium reduction in neutrophils
Synonim(y):
p-Dimethylaminobenzaldehyde, DMAB, Ehrlich’s reagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
248,00 zł
100 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
454,00 zł
500 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.19
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-819-0
Beilstein/REAXYS Number:
606802
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
powder
248,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
mp
72-75 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL
suitability
suitable for histochemical demonstration of nitro blue tetrazolium reduction in neutrophils
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI key
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(Dimethylamino)benzaldehyde (DMAB or Ehrlich’s reagent) has been used as a color reagent for the determination of hydroxyproline level.It forms colored condensation products (Schiff bases) with pyrroles and primary amines. DMAB is also suitable as a reagent to develop latent fingermarks on paper surfaces yielding impressions that are both colored and photoluminescent.
Forms colored condensation products (Schiff bases) with pyrroles and primary amines.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Dimethylamino)benzaldehyde
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
327.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
164 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)