Przejdź do
D2192
Desthiobiotin polyethyleneoxide Iodoacetamide
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
Desthiobiotin PEO iodoacetamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H38IN5O6
Masa cząsteczkowa:
583.46
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1NC(=O)NC1CCCCCC(=O)NCCC(=O)NCCOCCOCCNC(=O)CI
InChI
1S/C21H38IN5O6/c1-16-17(27-21(31)26-16)5-3-2-4-6-18(28)23-8-7-19(29)24-9-11-32-13-14-33-12-10-25-20(30)15-22/h16-17H,2-15H2,1H3,(H,23,28)(H,24,29)(H,25,30)(H2,26,27,31)
InChI key
DBOWCCSTSCXTEL-UHFFFAOYSA-N
Application
Especially useful for cysteine labeling in many proteomics applications such as peptide mapping and mass spectrometry.
Features and Benefits
  • Easily eluted from streptavidin or avidin affinity matrices under mild conditions
  • Incorportates a 16 atom hydrophilic spacer
  • Typically coupled to sulfhydryl groups at pH 7.5 - 8.5
Other Notes
Sulfhydryl specific, water soluble biotinylation reagent.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)