Przejdź do
D2376
Deoxyribonucleic acid methyl green
DNAse substrate
Synonim(y):
Deoxyribonucleic acid–methyl green complex, DNA-Methyl Green
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
storage temp.
−20°C
General description
Substrate for DNase
Methyl green is a widely used nuclei counterstain for histochemical methods. Methyl green binds to the DNA major groove and is used for tracking triplex formation. The positive charge on the aniline rings in the methyl green enables its strong binding to DNA. Methyl green aids clear visualization in confocal laser scanning microscopy.
Application
Deoxyribonucleic acid methyl green has been used in DNA methyl green bioassay.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D1626D6898262012
description
DNAse substrate
description
-
description
Type XIV
description
Purified DNA from salmon testes. Absorption (0.001% solution in phosphate buffer, pH 7.0, 260 nm): ≥0.155.
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)