Przejdź do
D2384
DL-3,4-Dihydroxyphenylserine
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
DL-DOPS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
0.1 M HCl: soluble (Solutions should be freshly prepared.), H2O: moderately soluble (Solutions should be freshly prepared.), aqueous base: unstable, ethanol: soluble (Solutions should be freshly prepared.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](C(O)c1cc(c(cc1)O)O)C(=O)O
InChI
1S/C9H11NO5/c10-7(9(14)15)8(13)4-1-2-5(11)6(12)3-4/h1-3,7-8,11-13H,10H2,(H,14,15)/t7-,8?/m0/s1
InChI key
QXWYKJLNLSIPIN-JAMMHHFISA-N
Biochem/physiol Actions
Amino acid precursor of noradrenaline (NA); elevates brain NA concentrations.
Analysis Note
Supplied as a mixture of erythro and threo isomers
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D9753217794171603
description
≥98% (HPLC), powder
description
-
description
98%
description
98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
ethanol: soluble (Solutions should be freshly prepared.), aqueous base: unstable, 0.1 M HCl: soluble (Solutions should be freshly prepared.), H2O: moderately soluble (Solutions should be freshly prepared.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to brown
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)