Przejdź do
D2773
Dithranol
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
1,8,9-Anthracenetriol, 1,8-Dihydroxy-9(10H)-anthracenone, 1,8-Dihydroxyanthrone, Anthralin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.23
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-538-0
Beilstein/REAXYS Number:
2054360
MDL number:
eCl@ss:
39020601
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
mp
178-181 °C (lit.)
solubility
chloroform: 20 mg/mL, clear to very slightly hazy, yellow
SMILES string
Oc1cccc2Cc3cccc(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H10O3/c15-10-5-1-3-8-7-9-4-2-6-11(16)13(9)14(17)12(8)10/h1-6,15-16H,7H2
InChI key
NUZWLKWWNNJHPT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Alox12(11684)
General description
Dithranol (1, 8 - dihydroxy-9-anthrone) is also called as anthralin. It is a vital topical antipsoriatic drugs. Dithranol, an athracene derivative, is a free radical generating mitochondrial poison that induces apoptosis in keratinocytes.
Application
Dithranol, a potential anti-psoriasis medication, may be used to study its safety, efficacy, metabolism and pharmacological profile. Dithranol may be used to study is physicochemical properties, as a reference compound and to develop effective drug delivery vehicles. Dithranol may be used as a matrix for matrix assisted laser desorption/ionization imaging on a Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometer.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D2953000BP3851039006
Dithranol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D2953000
Dithranol
Dithranol British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP385
Dithranol
Antralina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1039006
Antralina
description
≥90% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
chloroform: 20 mg/mL, clear to very slightly hazy, yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
-
form
powder
form
-
mp
178-181 °C (lit.)
mp
178-181 °C (lit.)
mp
178-181 °C (lit.)
mp
178-181 °C (lit.)
Gene Information
mouse ... Alox12(11684)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dithranol
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)