Przejdź do
D3412
Sodium 1-decanesulfonate
~98%
Synonim(y):
1-Decanesulfonic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
499,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8CH2SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.33
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-525-9
Beilstein/REAXYS Number:
3918920
MDL number:
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
anionic
Quality Segment
assay
~98%
form
powder
mol wt
244.33 g/mol
technique(s)
LC/MS: suitable
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium 1-decanesulfonate is an anionic surfactant that is used for the analysis of organic small molecule compounds by HPLC and by ion-pair liquid chromatography. The anionic sulfonate counterion permits the separation and resolution of positively charged analytes. The critical micelle concentration (CMC) of sodium 1-decanesulfonate is assessed using capillary electrophoresis. Some studies report the interactions between hydroxypropylmethylcellulose and several ionic surfactants, like sodium 1-decanesulfonate.
Application
Sodium 1-decanesulfonate has been used in a study to assess the mechanism of Zn2+ ions electroreduction. It has also been used in a study to investigate the retention mechanism of guanidine compounds on a porous graphitic carbon.
Ion-associating reagent for HPLC, including analyses of peptides and proteins.
Features and Benefits
  • Suitable for high-performance liquid chromatography (HPLC) and ion-pair liquid chromatography
  • Allows the separation and resolution of positively charged analytes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3063130633
description
~98%
description
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0%
description
≥99.0% (T)
form
powder
form
-
form
-
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
assay
~98%
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
description
anionic
description
anionic
description
anionic
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mol wt
244.33 g/mol
mol wt
244.33 g/mol
mol wt
244.33 g/mol
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium 1-decanesulfonate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?