Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3600,00 zł
recombinant
expressed in Sf9 cells
Quality Segment
assay
>0.01 mg/mL (Bradford)
form
solution
specific activity
≥4,000 units/μg protein
mol wt
124 kDa
concentration
≥0.01 mg/mL
UniProt accession no.
relevant disease(s)
cancer (lymphoma, prostate and colon cancer)
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... DPP4(1803)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in Sf9 cells | description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, pkg of ≥1.0 units/vial, ≥10 units/mg protein | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description recombinant, expressed in Sf9 cells |
| Gene Information human ... DPP4(1803) | Gene Information human ... DPP4(1803) | Gene Information human ... DPP4(1803) | Gene Information - |
| specific activity ≥4,000 units/μg protein | specific activity ≥10 units/mg protein | specific activity - | specific activity ≥250 units/μg protein |
| concentration ≥0.01 mg/mL | concentration - | concentration - | concentration - |
| recombinant expressed in Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant - | recombinant expressed in Sf9 cells |
| form solution | form solution | form buffered aqueous solution | form solution |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dipeptidyl Peptidase IV human
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?