Przejdź do
D3627
1,3-Diolein
≥99% (GC)
Synonim(y):
1,3-Di(cis-9-octadecenoyl)glycerol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
289,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H72O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
620.99
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
219-569-3
MDL number:
289,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
impurities
1,2-isomer, essentially free
functional group
oleic acid
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
InChI key
DRAWQKGUORNASA-CLFAGFIQSA-N
Application
  • Miscibility, chain packing, and hydration of 1-palmitoyl-2-oleoyl phosphatidylcholine and other lipids in surface phases: This research elaborates on the physicochemical properties of 1,3-Diolein, providing insights into lipid packing and hydration that are vital for pharmaceutical formulation and lipidomics analysis (Smaby JM, Brockman HL, 1985). Biophys J.
Packaging
Sealed ampule.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM448941692913SMB00543
USP
USP
1692913
Trioleina
description
≥99% (GC)
description
certified reference material, 5000 μg/mL in pyridine
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥90% (LC/MS-UV)
assay
≥99% (GC)
assay
-
assay
-
assay
≥90% (LC/MS-UV)
functional group
oleic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
-
biological source
plant
biological source
-
biological source
-
biological source
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)