Przejdź do
D3669
3,3′-Dithiodipropionic acid di(N-hydroxysuccinimide ester)
powder
Synonim(y):
DTSP, Di(N-succinimidyl) 3,3′-dithiodipropionate, Dithiobis(succinimidyl propionate), Lomant’s reagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16N2O8S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.42
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NC.07
PubChem Substance ID:
EC Number:
260-931-5
Beilstein/REAXYS Number:
1518074
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Form:
powder
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
solubility
chloroform: 50 mg/mL, DMF: soluble, acetone: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCSSCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C14H16N2O8S2/c17-9-1-2-10(18)15(9)23-13(21)5-7-25-26-8-6-14(22)24-16-11(19)3-4-12(16)20/h1-8H2
InChI key
FXYPGCIGRDZWNR-UHFFFAOYSA-N
General description
3,3′-Dithiodipropionic acid di(N-hydroxysuccinimide ester) (DSP) is a homobifunctional cross-linking reagent containing a cleavable disulfide linkage. It is typically coupled to molecules containing primary amines by amide bonds buffered at pH 7.5 (6.5-8.5).
Application
3,3′-Dithiodipropionic acid di(N-hydroxysuccinimide ester) (DSP) has been used as a protein cross-linker.
Features and Benefits
The disulfide linkage is cleavable by mild reduction.
Disclaimer
Avoid use of reducing agents during coupling reactions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S1885
description
powder
description
≥95%, powder
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
chloroform: 50 mg/mL, DMF: soluble, acetone: soluble
solubility
DMF: soluble, aqueous buffer: slightly soluble (may require 5-10% organic solvent in coupling mixture.), chloroform: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
powder
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?